戻る
MISSION
®
TRC2 pLKO.5-puro Empty Vector Control Plasmid DNA
ニックネーム:
MISSION
®
コントロールベクター
Products
製品区分
plasmids (1)
shRNA (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
SHC201
MISSION
®
TRC2 pLKO.5-puro Empty Vector Control Plasmid DNA,
Contains no shRNA insert