品質水準
100
200
製品種目
MISSION®
濃度
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
テクニック
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® shRNAクローンを用いた実験を行う際には、ノックダウン結果を正確に解釈するために、実験計画において適切なコントロールを選択することが重要です。The MISSION Control Transduction Particleは、トランスダクション効率をモニターするための重要なポジティブコントロールです。
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
構成
高力価のコントロールは、10×20 μLで提供されます。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推奨
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SHC001H:
SHC001H-PW:
SHC001HN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)