Merck
SHM01
Sigma-Aldrich
MISSION® ExpressMag®スーパーマグネティックキット
Increases transduction efficiency
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
製品種目
MISSION®
シェルフライフ
≥2 yr at ~4 °C
保管温度
2-8°C
詳細
ExpressMagシステムに関するSigmaの共同研究者のプロトコールは、下記のリンク先でご覧ください。
www.sigmaaldrich.com/mission-protocols
アプリケーション
MISSION® ExpressMag® Super Magnetic Kitには、目的のレンチウイルスによるトランスダクションを向上させるために必要な試薬類がすべて含まれています。本キットにはExpressMag™ Bead 100 μLのバイアルが含まれており、96ウェルプレートの63ウェル分として十分ご使用いただけます。このビーズがレンチウイルスパーティクルと結合し、ExpressMag™ 磁性プレートが細胞表面にウイルスを誘引されることによって、トランスダクション効率が飛躍的に向上します。本製品は、標準サイズのウェルプレートをはじめ、T-25~T-75の組織培養フラスコや5 cm以下のシャーレと組み合わせてご使用いただけます。本キットを使用することにより、MISSION®レンチウイルスによる293T浮遊細胞のトランスダクションが向上することが実証されており、MOIが1程度のケラチノサイトなどのヒト初代培養細胞のトランスダクションも可能です。ExpressMag™システムによるその他の細胞株のトランスダクションに関しては、製品説明書をご覧ください。
注意
オ-トクレ-ブは避けてください。70%イソプロパノ-ルでマグネット表面を清潔にしてください。
マグネットは、ハ-ドディスク、IDカ-ド、クレジットカ-ドのような磁気記憶デバイスをはじめ、電子デバイス、強磁性体には近づけないようにしてください。心臓ペ-スメ-カ-を装着した方は、このマグネットの取り扱いを避けてください。
法的情報
ExpressMag is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • SHM03MISSION® ExpressMag® Beads, Increases transduction efficiencySDS
  • SHM04MISSION® ExpressMag® Super Magnetic Plate, Increases transduction efficiencySDS
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Our lentiviral vector systems are developed with enhanced safety features. Numerous precautions are in place in the design of our lentiviruses to prevent replication. Good handling practices are a must.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
You are not alone designing successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments. Sigma-Aldrich was the first company to commercially offer lentivirus versions of targeted genome modification technologies and has the expertise and commitment to support new generations of scientists.
プロトコル
This detailed procedure allows you to transduce Mouse Embryonic Fibroblasts (MEF) using MISSION ExpressMag Super Magnetic Kit.
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.