品質水準
100
200
製品種目
MISSION®
濃度
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
テクニック
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This shRNA non-mammalian control was designed using our Turbo GFP sequence and may cause some knockdown of tGFP. For maximum knockdown of tGFP, please refer to SHC004, SHC004V, SHC004H, SHC204, or SHC204V.
MISSION® shRNAクローンを用いた実験を行う際には、ノックダウン結果を正確に解釈するために、実験計画において適切なコントロールを選択することが重要です。The MISSION Control Transduction Particleは、トランスダクション効率をモニターするための重要なポジティブコントロールです。
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
アプリケーション
詳しいアプリケーションデータをはじめプロトコール、ベクターマップについてはsigma.com/shrnaをご覧ください。
構成
高力価のコントロールは、10×20 μLで提供されます。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SHC002H-PW:
SHC002H:
SHC002HN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diabetes, 66(11), 2808-2821 (2017-08-24)
Shc homology 2-containing inositol 5' phosphatase-2 (SHIP2) is a lipid phosphatase that inhibits insulin signaling downstream of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K); its role in vascular function is poorly understood. To examine its role in endothelial cell (EC) biology, we generated mice
European journal of immunology, 50(4), 589-602 (2019-12-17)
Studies support the beneficial effects of glucocorticoids (GCs) during septic shock, steering research toward the potential role of GC-induced proteins in controlling excessive inflammatory responses. GILZ is a glucocorticoid-induced protein involved in the anti-inflammatory effects of GCs. We investigated whether
Cell & bioscience, 7, 27-27 (2017-05-27)
Bone degenerative disorders like osteoporosis may be initiated by age-related shifts in anabolic and catabolic responses that control bone homeostasis. Although there are studies suggesting that metabolic changes occur with stem cell differentiation, the molecular mechanisms governing energy metabolism and
Oncotarget, 6(24), 20043-20057 (2015-09-08)
Follicular T helper (Tfh) cells are recognized by the expression of CXCR5 and the transcriptional regulator Bcl-6. Tfh cells control B cell maturation and antibody production, and if deregulated, may lead to autoimmunity. Here, we study the role of the