Merck
SHC003H
Sigma-Aldrich
MISSION® pLKO.1-puro-CMV-TurboGFP Positive Control Transduction Particles, High Titer
TurboGFP, High Titer, Green fluorescent protein marker to monitor transduction efficiency
別名:
MISSION®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
濃度
≥1x109 VP/ml (via p24 assay)
テクニック
capture ELISA: 109 TU/mL using p24
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MISSION® shRNAクローンを用いた実験を行う際には、ノックダウン結果を正確に解釈するために、実験計画において適切なコントロールを選択することが重要です。The MISSION Control Transduction Particleは、トランスダクション効率をモニターするための重要なポジティブコントロールです。
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
構成
高力価のコントロールは、10×20 μLで提供されます。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SHC003HN:
SHC003H:
SHC003H-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sabina Honisch et al.
Oncotarget, 6(12), 10309-10319 (2015-04-15)
Chorein encoded by VPS13A (vacuolar protein sorting-associated protein 13A) is defective in chorea-acanthocytosis. Chorein fosters neuronal cell survival, cortical actin polymerization and cell stiffness. In view of its anti-apoptotic effect in neurons, we explored whether chorein is expressed in cancer