Merck
SHC004V
Sigma-Aldrich
MISSION® TurboGFP shRNA Control Transduction Particles
shRNA sequence targeting tGFP
別名:
MISSION®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥56,900
¥56,900
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥56,900
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
¥56,900
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
品質水準
製品種目
MISSION®
濃度
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
テクニック
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MISSION TurboGFP shRNA Control Transduction Particlesには、TurboGFPを標的とするshRNA配列が含まれています。TurboGFP shRNA Control Particlesは、MISSION TurboGFPポジティブコントロ-ルベクタ-を用いた実験や、TurboGFPを発現する細胞株において、ポジティブノックダウンコントロ-ルとして有用です。TurboGFPは橈脚類Pontellina plumataからクロ-ニングされた緑色蛍光タンパクcopGFPの改良型です。
TurboGFP shRNA Control Transduction Particlesは既知配列のレンチウイルスプラスミド、pLKO.1-puro-TurboGFP shRNA(SHC004)から作製されています。適合するパッケ-ジングプラスミドと同時にHEK293T等の細胞にトランスフェクションすることにより、自己増幅力のないウイルスパ-ティクルを作製できます。さらに、lentiviral transduction particleは水泡性口内炎ウイルスのエンベロ-プ糖タンパク質(VSV-G)でシュ-ドタイピングされ、幅広い哺乳動物細胞でのトランスフェクションが可能です。106 TU/mL(p24滴定法により算出)のレンチウイルスパ-ティクル200μLを冷凍保存で提供しています。
MISSION® shRNAクローンを用いた実験を行う際には、ノックダウン結果を正確に解釈するために、実験計画において適切なコントロールを選択することが重要です。The MISSION Control Transduction Particleは、トランスダクション効率をモニターするための重要なポジティブコントロールです。
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
アプリケーション
アプリケーションデータ、プロトコール、ベクターマップの詳細は、sigma.com/shrnaをご覧ください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mariano J Alvarez et al.
Nature genetics, 50(7), 979-989 (2018-06-20)
We introduce and validate a new precision oncology framework for the systematic prioritization of drugs targeting mechanistic tumor dependencies in individual patients. Compounds are prioritized on the basis of their ability to invert the concerted activity of master regulator proteins