安全性情報
SCP0254
Sigma-Aldrich
TNF変換酵素基質
≥95% (HPLC), lyophilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H32N4O7
分子量:
536.58
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
製品SCP0254は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TNF変換酵素基質,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥85%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
MCA-Pro-Leu-Ala-Gln-Ala-Val-DNP-Dap-Arg-Ser-Ser-Ser-Arg-NH2
アプリケーション
TNF Coverting Enzyme (TACE) is responsible for shedding of various membrane proteins including proinflammatory cytokine TNF. MCA-PLAQAV-DNP-Dap-RSSSR-NH2 is used as a TACE substrate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0254-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)