SBR00014
Daptomycin Ready Made Solution
1 mg/mL in DMSO
別名:
N-decanoyl-L-tryptophyl-L-asparaginyl-L-aspartyl-L-threonylglycyl-L-ornithyl-L-aspartyl-D-alanyl-L-aspartylglycyl-D-seryl-threo-3-methyl-L-glutamyl-3-anthraniloyl-L-alanine[egr]1-lactone
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
Streptomyces roseosporus
品質水準
詳細
Ready Made Solution
フォーム
liquid
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
濃度
1 mg/mL in DMSO
色
colorless to faint yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(NCC(N[C@H](CCCN)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[C@H](C)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(NC1)=O)=O)=O)=O)=O)[C@@H](NC([C@H](CC(O)=O)NC([C@@H](CC(N)=O)NC([C@H](CC2=CNC3=C2C=CC=C3)NC(CCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)[C@@H](C)OC([C@H](CC(C4=C(N)C=CC=C4)=O)NC([C@@]([C@H](C)CC(O)=O)([H])NC(
InChI
1S/C72H101N17O26/c1-5-6-7-8-9-10-11-22-53(93)81-44(25-38-31-76-42-20-15-13-17-39(38)42)66(108)84-45(27-52(75)92)67(109)86-48(30-59(102)103)68(110)89-61-37(4)115-72(114)49(26-51(91)40-18-12-14-19-41(40)74)87-71(113)60(35(2)24-56(96)97)88-69(111)50(34-90)82-55(95)32-77-63(105)46(28-57(98)99)83-62(104)36(3)79-65(107)47(29-58(100)101)85-64(106)43(21-16-23-73)80-54(94)33-78-70(61)112/h12-15,17-20,31,35-37,43-50,60-61,76,90H,5-11,16,21-30,32-34,73-74H2,1-4H3,(H2,75,92)(H,77,105)(H,78,112)(H,79,107)(H,80,94)(H,81,93)(H,82,95)(H,83,104)(H,84,108)(H,85,106)(H,86,109)(H,87,113)(H,88,111)(H,89,110)(H,96,97)(H,98,99)(H,100,101)(H,102,103)/t35?,36-,37?,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49+,50-,60+,61?/m1/s1
InChI Key
DOAKLVKFURWEDJ-OFNKPWESSA-N
生物化学的/生理学的作用
The mode of action of daptomycin is quite different from that of any other antibiotic. Daptomycin binds to bacterial membranes and causes a rapid depolarization of membrane potential. This loss of membrane potential causes inhibition of protein, DNA, and RNA synthesis, which results in bacterial cell death.[3][4]
包装
調製ノート
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
SBR00014-0.5ML:
SBR00014-BULK:
SBR00014-0.5ML-PW:
SBR00014-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)