スキップする
D2446
ダプトマイシン
cyclic lipopeptide antibiotic
別名:
ダプシン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥44,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C72H101N17O26
CAS番号:
分子量:
1620.67
MDL number:
UNSPSC Code:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
¥44,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 5 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@H]3[C@@H](C)OC(=O)[C@H](CC(=O)c4ccccc4N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](CCCN)NC(=O)CNC3=O)[C@H](C)CC(O)=O
InChI
1S/C72H101N17O26/c1-5-6-7-8-9-10-11-22-53(93)81-44(25-38-31-76-42-20-15-13-17-39(38)42)66(108)84-45(27-52(75)92)67(109)86-48(30-59(102)103)68(110)89-61-37(4)115-72(114)49(26-51(91)40-18-12-14-19-41(40)74)87-71(113)60(35(2)24-56(96)97)88-69(111)50(34-90)82-55(95)32-77-63(105)46(28-57(98)99)83-62(104)36(3)79-65(107)47(29-58(100)101)85-64(106)43(21-16-23-73)80-54(94)33-78-70(61)112/h12-15,17-20,31,35-37,43-50,60-61,76,90H,5-11,16,21-30,32-34,73-74H2,1-4H3,(H2,75,92)(H,77,105)(H,78,112)(H,79,107)(H,80,94)(H,81,93)(H,82,95)(H,83,104)(H,84,108)(H,85,106)(H,86,109)(H,87,113)(H,88,111)(H,89,110)(H,96,97)(H,98,99)(H,100,101)(H,102,103)/t35-,36-,37-,43-,44+,45-,46+,47+,48+,49+,50-,60+,61+/m1/s1
InChI key
DOAKLVKFURWEDJ-FAZHXZQASA-N
Application
ダプトマイシンは連鎖球菌ステレプトコッカス・ニューモニエの感染による肺炎治療薬として研究されてきました。[1] また、黄色ブドウ球菌スタフィロコッカス・アウレウスのダプトマイシン感受性に対するsarAの影響も研究されています。[2]
Biochem/physiol Actions
ダプトマイシンは放線菌ストレプトマイセス種から分離された環状リポペプチド抗生物質です。グラム陽性菌に対して有効です。細胞膜が急速に脱分極を引き起こすのを遮断し、タンパク質、RNAおよびDNAの合成を阻害します。MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)を含めて、黄色ブドウ球菌感染症に対して強い活性を示します。
Other Notes
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
26832030450580551
mode of action
DNA synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
lyophilized (thin film)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ダプトマイシン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)