安全性情報
1709007
USP
バンコマイシン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
バンコマイシン 一塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥58,200
¥58,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥58,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C66H75Cl2N9O24 · HCl
分子量:
1485.71
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥58,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
vancomycin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
バンコマイシン塩酸塩は、Streptomyces orientalis(ストレプトマイセス科)の増殖により産生される物質バンコマイシンの一種の塩酸塩、またはこのような塩の2種類以上の混合物です。[1]
バンコマイシン塩酸塩USP標準品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。MSDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、発行薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
バンコマイシン塩酸塩USP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。また、次のような USP モノグラフでも使用できます:
  • バンコマイシン塩酸塩注射用
  • 注射用バンコマイシン塩酸塩
  • バンコマイシン塩酸塩内服液
  • バンコマイシン塩酸塩注射液
  • バンコマイシン
包装
4個のバイアル、各バイアルには99,300 mcgのバンコマイシン活性が含まれています。
その他情報
本製品は、USP Biologicsプログラムの一部です。
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1709007-4VL:
1709007-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vancomycin Hydrochloride for Injection
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 35(4), 4588-4588 (2020)
Vancomycin
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(5), 4583-4583 (2020)
Vancomycin Hydrochloride
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 35(4), 4586-4586 (2020)
Vancomycin Injection
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 27(4), 4585-4585 (2022)
Vancomycin Hydrochloride
USP43-NF38 - 4586:United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 35(4) (2013)
関連コンテンツ
USP-NFモノグラフで、原薬・剤形、医薬品賦形剤、食品成分、栄養補助食品の試験に使用する、高度にキャラクタライズされたプライマリースタンダードをご注文いただけます。
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf