Merck
SAE0111
Sigma-Aldrich
アルカリホスファターゼ ヒト胎盤由来
≥10 units/mg solid (in glycine buffer)
別名:
オルトリン酸-モノエステルホスホヒドロラーゼ(アルカリ性至適)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 UNITS
¥23,500
1000 UNITS
¥97,600
¥23,500
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 UNITS
¥23,500
1000 UNITS
¥97,600
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.54
¥23,500
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
human placenta
比活性
≥10 units/mg solid (in glycine buffer)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ALPP(250)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Alkaline phosphatase is used for conjugation to antibodies and other proteins for ELISA, Western blotting, and histochemical detection. It is routinely used to dephosphorylate proteins and nucleic acids. It may be used for protein labeling when high sensitivity is required. Alkaline phosphatase may be also be used to dephosphorylate the 5′-termini of DNA or RNA to prevent self-ligation. DNA or RNA can also be tagged with radiolabeled phosphate (via T4 polynucleotide kinase) after dephosphorylation with alkaline phosphatase.
生物化学的/生理学的作用
Alkaline phosphatase dephosphorylates proteins and nucleic acids. Human placental alkaline phosphatase (PLAP) has an unique residue, Glu-429. It is an allosteric enzyme that is uncompetitively inhibited by L-Phe, L-Trp, and L-Leu. PLAP is post-translationally modified. Phosphatidylinositol-specific phospholipase C may be involved in the release of PLAP. PLAP may have a role in cell division and may be involved in the transfer of maternal IgG to the fetus.
単位の定義
One unit will hydrolyze 1.0 umole of P-Nitrophenyl Phosphate per minute at pH 10.4 at 37 Deg C.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAE0111-1000UN:
SAE0111-VAR:
SAE0111-100UN-PW:
SAE0111-100UN:
SAE0111-BULK:
SAE0111-1000UN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)