スキップする
API-RO
Roche
アルカリホスファターゼ(AP)
grade I, from calf intestine
別名:
AP, アルカリホスファターゼ
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
7500 units
在庫数0
¥62,500
この商品について
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
NACRES:
NA.54
Biological source:
bovine (calf) intestine
¥62,500
在庫数0
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine (calf) intestine
form
suspension
packaging
pkg of 1,500 U (10108138001), pkg of 7,500 U (10108146001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
8.0-10.5
absorption
7.6 at 278 nm (10 mg AP/ml)
storage temp.
2-8°C
General description
4-ニトロフェニルリン酸を基質とし、ジエタノールアミンを緩衝液として 37 °C で(4-ニトロフェニルリン酸を基質とし、グリシンを緩衝液として 25 °C で 400 U/mg)
オルトリン酸モノエステルホスホヒドロラーゼ(アルカリ至適)
アルカリホスファターゼは、リン酸基をさまざまなリン酸化化合物から除去する反応を触媒します。[1]DNAとRNAの5′-一リン酸基を加水分解します。また、RNAの5′-二リン酸基および5′-三リン酸基も加水分解します。
Application
オリゴヌクレオチドからの末端リン酸基の選択的切断、およびタンパク質におけるヌクレオチドの交換と解放での末端リン酸基の選択的切断。[2][3]また、サンプルをリン酸化することにより、リン酸化グリカンとリン酸化アミノ酸残基として存在するリン酸部分を識別する目的でも使用されています。
Biochem/physiol Actions
熱失活: 酵素を65°Cでインキュベートすることにより、AP活性が不可逆的に破壊されます。
変性はタンパク質濃度に依存します - 10 U/mL未満を使用(0.1 mol/Lグリシン緩衝液(pH 10.5)、1 mmol/L MgCl2および0.1 mmol/L ZnCl2)、APは、65°Cで10分間のインキュベーションにより不活性化されます。
Physical form
3.2 Mの硫酸アンモニウム溶液、1 mMのMgCl2、0.1 mMのZnCl2(pH約7)の懸濁液
Preparation Note
  • 活性化因子: 二価金属イオン(Mg2+、Co2+、Mn2+
  • アミノアルコール(2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール、ジエタノールアミン)
高濃度のアミノアルコールは、競合阻害剤としても機能することにご留意ください(例:ジエタノールアミン中のモノエタノールアミン)。
保管条件(使用溶液):懸濁剤は約5 mg/mLの濃度で提供しています。
一般的な経験則から、本懸濁剤をさらに3.2 Mの硫酸アンモニウム溶液、1 mMのMgCl2、0.1 mM ZnCl2(pH約7)で5~10倍に希釈するだけで、4°Cで保管すれば数週間安定であることが予想されます(保証はいたしかねます)。
Analysis Note
混入物:<それぞれ、0.0004% PDE、<0.004% ADAおよびA-5-MPデアミナーゼ
Other Notes
APは、同一またはほぼ同一のサブユニットからなる二量体です。それぞれが2つのZn2+分子を含みます。1つは硬く結合して構造安定性に必要なもの、もう1つは緩く結合して触媒作用活性に必要なものです。活性部位には反応性セリンが含まれています。
一部の哺乳類(例:ヒト)には、少なくとも3つの識別可能なアイソザイムがあります:腸、胎盤、および骨/肝臓/腎臓に認められる形態。
単位換算:1ロシュ(Roche)単位(+25°Cで試験)は、約2~2.5シグマ単位(+37°Cで試験)に相当します。
AP活性はアームストロング単位では表記されません。国際単位の換算係数は不明です。
約3.8 U(グレードI AP)または4.0 U(グレードII AP)[+37°C、4-NPPを基質とし、ジエタノールアミンを緩衝液とする、pH 9.8] = 1 U[+25°C、4-NPPを基質とし、グリシンを緩衝液とする、pH 10.5]。
Biochemica情報。87(グレードI AP):
1.0 U[+37°C、QCアッセイ条件]= 0.79 U[+30°C、QCアッセイ条件]= 0.57 U[+25°C、QCアッセイ条件]
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
APMB-RORAP-RO10567752001
biological source
bovine (calf) intestine
biological source
bovine (calf) intestine
biological source
bovine intestine
biological source
bovine (calf) intestine
form
suspension
form
solution
form
liquid
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
optimum pH
8.0-10.5
optimum pH
7.5-9.5
optimum pH
-
optimum pH
9.8
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
absorption
7.6 at 278 nm (10 mg AP/ml)
absorption
-
absorption
-
absorption
-
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)