Merck
S7076
Sigma-Aldrich
SB 202190 一塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC), solid, p38 MAP kinase inhibitor
別名:
4-(4-フルオロフェニル)-2-(4-ヒドロキシフェニル)-5-(4-ピリジル)-1H-イミダゾール 一塩酸塩 水和物, 4-[4-(4-フルオロフェニル)-5-(4-ピリジニル)-1H-イミダゾール-2-イル]フェノール 一塩酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥34,300
25 MG
¥70,700
¥34,300
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥34,300
25 MG
¥70,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H14FN3O · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
367.80 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥34,300
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
SB 202190 一塩酸塩 水和物, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: ≥12 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.Oc1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C20H14FN3O.ClH.H2O/c21-16-5-1-13(2-6-16)18-19(14-9-11-22-12-10-14)24-20(23-18)15-3-7-17(25)8-4-15;;/h1-12,25H,(H,23,24);1H;1H2
InChI Key
CZZOICWZVYZUNP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
SB 202190は、p38媒介細胞シグナル伝達を阻害するために使用される場合があります。
SB 202190一塩酸塩水和物は、ヒト前立腺培養液[1]およびオルガノイド培養液の成分として使用されています[2]また、結腸癌細胞におけるp38マイトジェン活性化タンパク質キナーゼ(MAPK)阻害剤としても使用されています。[3]
生物化学的/生理学的作用
SB 202190はp38 MAPキナーゼの高選択的かつ強力な細胞透過性のインヒビターです。
SB 202190は、p38キナーゼのATPポケット内に結合し、p38αとβアイソフォームを阻害します。
SB 202190一塩酸塩水和物は、変異体p53タンパク質のセリンのリン酸化を媒介し、細胞接着を調節し、乳癌細胞株における細胞増殖を防止します。[4]
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のMAPKのページに収載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
本化合物は、グラクソ・スミスクラインによって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S7076-IP:
S7076-VAR:
S7076-BULK:
S7076-25MG:
S7076-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organoid culture of human prostate cancer cell lines LNCaP and C4-2B
Ma L, et al.
American journal of clinical and experimental urology, 5(3), 25-25 (2017)
Organoid culture systems for prostate epithelial and cancer tissue
Drost J, et al.
Nature Protocols, 11(2), 347-347 (2016)
Differential effects of p38 MAP kinase inhibitors SB203580 and SB202190 on growth and migration of human MDA-MB-231 cancer cell line
Duzgun SA, et al.
Cytotechnology, 69(4), 711-724 (2017)
Hanbing Song et al.
Nature communications, 13(1), 141-141 (2022-01-12)
Prostate cancer is the second most common malignancy in men worldwide and consists of a mixture of tumor and non-tumor cell types. To characterize the prostate cancer tumor microenvironment, we perform single-cell RNA-sequencing on prostate biopsies, prostatectomy specimens, and patient-derived
Michalis Mastri et al.
American journal of clinical and experimental urology, 9(6), 416-434 (2022-01-08)
The evolving paradigm of the molecular classification of bladder cancer requires models that represent the classifications with less heterogeneity. Robust transcriptome based molecular classifications are essential to address tumor heterogeneity. Patient derived models (PDMs) are a powerful preclinical tool to
資料
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.