グレード
BioPerformance Certified
品質水準
蒸気圧
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
powder or crystals
テクニック
cell culture | insect: suitable
cell culture | plant: suitable
不純物
endotoxin, tested
pH
7
mp
801 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
微量陽イオン
≤5 ppm (Heavy metals by ICP-OES)
その他の活性
DNase, RNase, Protease, none detected
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S6191-10KG:
S6191-BULK:
S6191-1KG-PB:
S6191-1KG:
S6191-VAR:
S6191-500G-PB:
S6191-5KG:
S6191-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)