Merck
71376
Sigma-Aldrich
塩化ナトリウム
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
別名:
塩, Halite(岩塩), 塩化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaCl
CAS番号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
蒸気圧
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (AT)
形状
solid
利用可能性
not available in (Sales restrictions may apply)
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
western blot: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
801 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤1 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[Cl-]
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
適合性
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
アプリケーション
genomic analysis
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化ナトリウムは必須栄養素であり、生化学と分子生物学において重要な役割を果たし、さまざまな生化学的用途に大きく貢献しています。生物系においては、基本的な電解質として機能して浸透圧、pH平衡、および電気伝導度を調節します。これらはすべて、正常な細胞機能と生命維持に必要な生理的プロセスにとって極めて重要です。さらに、塩化ナトリウムは、タンパク質構造の安定化と生化学的反応の触媒に欠かせないタンパク質構造の維持と酵素活性の促進においても極めて重要な役割を果たします。その役割は、細胞恒常性の調節や、細胞膜を介したイオンおよび栄養素移動の促進にまで及びます。また、PBSやSSCなどのバッファーに不可欠な成分であり、密度勾配の形成や生物学的機能の微調整などのさまざまな生化学的手法に役立ちます。特に、塩化ナトリウムは、バッファーや培養培地のイオン強度を高めるために使用されて、特定の実験や細胞培養にとって重要なイオン環境に影響を及ぼします。さらに、SDSを含有するサンプルからのDNA沈殿、およびプラスミドDNA調製における微小な核酸フラグメントの除去にも応用されています。その多用途性は細胞培養用途にまでおよび、細菌、酵母、および細胞培養の増殖培地において一定の役割を担います。塩化ナトリウムは、分子生物学および細胞培養の研究のさまざまな局面で見られる、欠くことのできない塩です。細胞培養培地、溶解バッファー、およびタンパク質保存溶液の一般的な構成物質であり、細胞増殖および細胞実験に最適な条件を維持するために役立ちます。これらの用途に使用される塩化ナトリウムは、高純度であり、またDNase、RNase、ホスファターゼ、プロテアーゼ、および微量金属などの不純物の厳密な試験が実施済みのため、分子生物学および生化学の研究に最適な選択肢となっています。
アプリケーション
塩化ナトリウムは以下に使用されています:
  • 開路電位およびサイクリックボルタンメトリー用のpH溶液を調製するためのバッファー溶液の成分として
  • Boldの基本培地(BBM)の調製
  • 転写およびアニーリングバッファーの成分として
  • 浸透圧平衡を維持して、分離した細胞外小胞(EV)の純度と安定性を確保するため
  • ラテラルフローデバイスの作製におけるラテラルフローストリップのラミネーション用のバッファーとして
生物化学的/生理学的作用
塩化ナトリウムは、T-ヘルパー細胞17(TH17)細胞の安定な誘導の刺激を助けます。
特徴および利点
  • 分子生物学および生化学の研究に適している
  • DNase、RNase、NICKaseおよびプロテアーゼフリー
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
  • 陰イオンと陽イオンの量がわずかであることが試験済み
その他情報
この製品は、研究目的にのみ使用するものであり、人の飲食を意図していません。
私たちの生化学品ラインアップについて詳細な情報をご希望の場合は、このフォームに必要事項を入力してください。
RNAの大規模なフェノール抽出における可溶化バッファーおよび抽出バッファーの成分です;ヒト有核細胞からのDNA抽出用のシンプルな塩析手順
販売に制約がある場合があります。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71376-1KG:
71376-VAR:
71376-5KG:
71376-BULK:
71376-6X1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Axenic Cultivation of Mycelium of the Lichenized Fungus, Lobaria pulmonaria (Peltigerales, Ascomycota)
Cornejo C, et al.
Bio-protocol (2015)
Sodium chloride drives autoimmune disease by the induction of pathogenic T H 17 cells
Kleinewietfeld M, et al.
Nature, 496(7446), 518-518 (2013)
A simple salting out procedure for extracting DNA from human nucleated cells.
S A Miller et al.
Nucleic acids research, 16(3), 1215-1215 (1988-02-11)
D.M. Wallace
Methods in Enzymology, 152, 39-39 (1987)
A solid-state thin-film Ag/AgCl reference electrode coated with graphene oxide and its use in a pH sensor
Kim T, et al.
Sensors, 15(3), 6469-6482 (2015)