Merck
S5193
Sigma-Aldrich
SYBR®Green JumpStartTaqReadyMix
for quantitative PCR, without MgCl2 in buffer
別名:
Hot start PCR master mix, sybr green PCR master mix, sybr green qPCR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 REACTIONS
¥10,420
100 REACTIONS
¥44,220
400 REACTIONS
¥147,900
¥10,420
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
20 REACTIONS
¥10,420
100 REACTIONS
¥44,220
400 REACTIONS
¥147,900
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.55
¥10,420
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
liquid
使用法
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
sufficient for 400 reactions
特徴
dNTPs included
hotstart
濃度
1.25 units/reaction (50 μL reaction volume)
テクニック
qPCR: suitable
colorless
入力
purified DNA
適合性
suitable for PCR
Bio-Rad MyiQ
Bio-Rad iCycler iQ
Bio-Rad iQ 5
for use with ABI 5700
for use with ABI 7000
for use with ABI 7300
for use with ABI 7500 Fast
for use with ABI 7500
for use with ABI 7700
for use with ABI 7900 Fast
for use with ABI 7900 HT
for use with ABI 7900
for use with ABI StepOne
for use with ABI StepOnePlus
for use with ABI ViiA 7
for use with Bio-Rad CFX384
for use with Bio-Rad CFX96
for use with Bio-Rad MJ Chromo4
for use with Bio-Rad MJ Opticon 2
for use with Bio-Rad MJ Opticon Cepheid SmartCycler
for use with Bio-Rad MJ Opticon
for use with Bio-Rad MiniOpticon
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
for use with Eppendorf® Mastercycler ep realplex
for use with Illumina Eco qPCR
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
for use with Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
for use with Roche LightCycler 480
for use with Strategene Mx3000P
for use with Strategene Mx3005P
for use with Strategene Mx4000
アプリケーション
agriculture
検出方法
SYBR® Green
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMixは、ホットスタートPCR用のJumpStart Taq抗体の性能強化とSYBR Green I、および使いやすいReadyMixソリューションの利便性を組み合わせたものです。このSYBR Green I、JumpStart Taq DNAポリメラーゼ、99%純度のデオキシヌクレオチド、および反応緩衝液の混合物は、すぐに使える2倍濃縮液です。2倍濃縮液の25 μLをDNAテンプレート、プライマー、および水に加えるだけです。JumpStart Taq抗体は室温でDNAポリメラーゼを不活性化します。サイクルプロセスの最初の変性段階で温度を70℃以上に上昇させると、複合体が解離し、ポリメラーゼは完全に活性化します。JumpStart Taq DNAポリメラーゼは、非特異的増幅を防止し、より正確なCT値が得られます。
アプリケーション
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix has been used:
  • During RNA extraction, reverse transcription and Quantitative PCR[1]
  • During analysis of leptin and leptin receptor expression. (PCR and melting curve analyses were performed)[2]
  • For tissue RNA Isolation. (PCR and melting curve analyses were performed)[3]
  • in real-time PCR (RT-PCR) of reverse-transcribed cDNA template[4][5]
  • For qPCR amplifications using SYBR
  • For multiplex PCR
SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix has been used:
  • to prepare the real-time PCR mixture[6]
  • in the quantitative analysis of gene expression by real time, quantitative polymerase chain reaction (qPCR)[7]
  • to determine the mRNA expression of nuclear factor erythroid 2 (NFE2)-related factor 2 (Nrf2) gene by qPCR[8]
特徴および利点
  • ハイスループットのアプリケーションに理想的なReadyMixでのSYBR Green検出による抗体不活化ホットスタートPCRの利点をお届けします。必要なのはプライマーとテンプレートのみです。
  • JumpStart Taq DNAポリメラーゼは、非特異的産物の増幅を防止するため、効率が増加し、ターゲット収量が高くなっています。
  • SYBR® Green JumpStart Taq ReadyMix for SYBR based qPCRは、最適化を容易にするためMgCl2入りとなっているか、または別途バイアルが同梱されています。ReadyMixは、チューブおよびプレートを用いる装置に適合します。
  • このマスターミックスを使用することで、反応間の一貫性が得られます
  • 混入を最小限に抑えるように設計されています
  • プライマー二量体の量が抑えられます
  • マニュアルまたはワックスHotStart®法に比べ、セットアップ時間が短縮されます
  • 室温でのセットアップが可能で、蛍光色素が含まれており、qPCRに最適です
包装
既定反応体積は50μLです。
20RXNが1X500μLとして包装されています。
100RXNが1X2.5mLとして包装されています。
400RXNが1X10mLとして包装されています。
500RXNが1X12.5mLとして包装されています。
その他情報
Magnesium chloride is provided separately for optimization.
原理
SYBR Green JumpStart Taq ReadyMixは、単一生成物のリアルタイム増幅実験用に推奨され、また、蛍光標識プローブの製造に先立つPCRの最適化にも使用できます。蛍光標識プローブは、SYBR Green I色素との使用に推奨されません。
SYBR Green Iは、一般的に使用されるDNA結合蛍光色素であり、全ての二重鎖DNAに結合し、検出はサイクルを通じた蛍光の増加を測定することによってモニタリングされます。SYBR Green Iの最大励起および蛍光波長は、それぞれ494nmおよび521nmです。ROXリファレンス色素のための装置設定は、定量的PCR用のリファレンス色素の測定で十分です。シグマのSYBRベースのQPCR検出の特異性は、ホットスタートによるtaqポリメラーゼである、JumpStart Taqの取り込みによって著しく向上します。
法的情報
本製品を使用する場合、米国特許番号 5,994,056、6,171,785と、対応する米国外での特許請求のうち、1つ以上が適用されます。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求(米国特許番号6,814,934に含まれる装置やシステムなど)によって保護されている権利や、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。本製品は研究専用です。Rocheの特許に基づき診断に利用する場合は、別途Rocheからライセンスを受ける必要があります。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nesrine S El Sayed et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 666502-666502 (2021-08-10)
Sporadic Alzheimer's disease (AD) is the most common neurodegenerative disorder with cognitive dysfunction. Remarkably, alteration in the gut microbiome and resultant insulin resistance has been shown to be connected to metabolic syndrome, the crucial risk factor for AD, and also
Wael Fathy et al.
Journal of basic microbiology, 61(4), 330-338 (2021-02-19)
Microalgae have received continued attention as a potential source for biofuel production. However, the lack of suitable strains that provide a lipid-rich biomass and tolerate harsh condition inhibits their industrial application. This report describes an effort to transform Synechocystis sp.
Brown fat like gene expression in the epicardial fat depot correlates with circulating HDL-cholesterol and triglycerides in patients with coronary artery disease
Chechi K, et al.
International Journal of Cardiology, 167(5), 2264-2270 (2013)
Nesrine S El Sayed et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2021, 5525306-5525306 (2021-07-27)
Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disease characterized by cognitive impairment. Gut microbiota dysfunction (dysbiosis) is implicated in the pathology of AD and is associated with several detrimental consequences, including neurotransmitter depletion, oxidative stress, inflammation, apoptosis, and insulin resistance, which
Wael Fathy et al.
Journal of basic microbiology, 61(4), 330-338 (2021-02-19)
Microalgae have received continued attention as a potential source for biofuel production. However, the lack of suitable strains that provide a lipid-rich biomass and tolerate harsh condition inhibits their industrial application. This report describes an effort to transform Synechocystis sp.
資料
qPCR investigates gene expression, amplification, and alterations, crucial for tumor biology and understanding cancer genetics.
Quantitative PCR (qPCR) provides information about gene expression, gene amplification or loss, and small alterations. qPCR is often used to investigate tumor biology and to discover the genetic and epigenetic causes of cancer
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
リアルタイムPCR・定量PCR(qPCR)の仕組みと、SYBRグリーンベース・プローブベースのqPCRアッセイの利点については、こちらの動画をご覧ください。
プロトコル
Our SYBR Green qPCR Protocol is a method designed to detect accurate quantification of gene expression and RT-PCR reactions
関連コンテンツ
SYBR® Green I, a commonly used fluorescent DNA binding dye, binds all double-stranded DNA and detection is monitored by measuring the increase in fluorescence throughout the cycle. Explore our LuminoCt® and KiCqStart® products for Fast qPCR or JumpStart™ reagents for conventional qPCR
RT-qPCRは、遺伝子発現や病原体検出における用途で、特定のターゲットを検出します。
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.