グレード
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.5% (HPLC)
形状
crystals
損失
≤0.5% loss on drying, 110 °C
色
white
有効pH範囲
6.85 (26.3 °C)
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
water: 575.7 g/L at 25 °C (77 °F)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤600 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤25 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤25 mg/kg
SMILES記法
[Na+].Oc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
71945-VAR:
71945-100G:
71945-6X1KG:
71945-BULK:
71945-1KG:
71945-250G:
71945-6X100G:
71945-6X250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック