Merck
S1141
Sigma-Aldrich
スペルミン 四塩酸塩
BioReagent, for molecular biology
別名:
N,N′-ビス(3-アミノプロピル)-1,4-ブタンジアミン 四塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥18,000
5 G
¥60,600
10 G
¥90,200
¥18,000
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥18,000
5 G
¥60,600
10 G
¥90,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H26N4 · 4HCl
CAS番号:
分子量:
348.18
Beilstein:
3911771
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
¥18,000
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
Molecular Biology
for molecular biology
製品種目
BioReagent
フォーム
solid
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
その他の活性
DNase, RNase, protease, NICKase, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChI Key
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スペルミンは、細胞代謝やDNA安定化に関与するポリアミドです。分子生物学では、DNAの精製に使用されるバッファー中で使用されます。
アプリケーション
低塩濃度のバッファ-水溶液からDNAを沈殿させる場合に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ポリアミン部位に対するNMDAの混合アゴニスト/アンタゴニストです。細胞の増殖、分化に対する役割や、神経型NOシンタ-ゼ(nNOS)の阻害作用が認められています。
ポリアミン部位に対するNMDAの混合アゴニスト/アンタゴニストです。細胞の増殖や分化に対する役割や、神経型NOシンタ-ゼ(nNOS)の阻害作用が認められています。
ポリアミン部位に対するNMDAの混合アゴニスト/アンタゴニストです。高濃度(1 mM)では神経保護作用が観察されていますが、低濃度では神経毒性がみられます。ストリキニ-ネ非感受性のグリシン結合部位でアゴニスト効率を亢進します。細胞の増殖、分化に対する役割や、神経型NOシンタ-ゼ(nNOS)の阻害が認められています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S1141-VAR:
S1141-BULK:
S1141-1G:
S1141-5G:
S1141-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Davis, L., et al.
Basic Methods in Molecular Biology, 120-120 (1986)
Aracely A Lutes et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(24), 9910-9915 (2011-05-06)
Speciation in animals commonly involves an extrinsic barrier to genetic exchange followed by the accumulation of sufficient genetic variation to impede subsequent productive interbreeding. All-female species of whiptail lizards, which originated by interspecific hybridization between sexual progenitors, are an exception
D C Allison et al.
Annals of surgery, 214(6), 648-656 (1991-12-01)
The DNA content of 47 adenocarcinomas arising in the head of the pancreas from patients who had undergone successful pancreatoduodenectomy was measured. The DNA measurements of each tumor were made without knowledge of the clinical course by absorption cytometry performed
L L Vindeløv et al.
Cancer research, 40(11), 4295-4300 (1980-11-01)
Flow-cytometric DNA analysis yields information on ploidy and proliferative characteristics of a cell population. The analysis was implemented on small-cell anaplastic carcinoma of the lung using a rapid detergent technique for the preparation of fine-needle aspirates for DNA determination and
D M Hougaard et al.
The Biochemical journal, 238(1), 43-47 (1986-08-15)
Two recently developed fluorescence cytochemical methods, specific for spermidine and spermine, were used to localize polyamines in the endocrine pancreas. The polyamines were restricted to the insulin-producing beta-cells and were mainly associated with the secretory granules. Chemical polyamine determinations carried
プロトコル
This product is suitable for DNA precipitation from low salt aqueous buffers. It has been tested for the absence of proteases and nucleases.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf