Merck
S0266
Sigma-Aldrich
スペルミジン
BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, ≥98%
別名:
1,8-ジアミノ-4-アザオクタン, N-(3-アミノプロピル)-1,4-ジアミノブタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2
CAS番号:
分子量:
145.25
Beilstein:
1698591
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98%
形状
solid or liquid
分子量
145.25 (AMU)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
その他の活性
DNase, RNase, and protease, none detected
保管温度
room temp
SMILES記法
NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
InChI Key
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スペルミジンは、葉緑体および細菌細胞や真核細胞に含まれる天然ポリアミンに属します。
アプリケーション
スペルミジンは、分子生物学バッファーでの使用、および、長さ100 bp以上のDNAの沈殿に適しています。粒子衝突技術による、植物および哺乳類細胞へのDNAの送達に使用されました。
スペルミジンは、金ビーズの調製に、また核分離バッファー(NIB)の成分として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
スペルミジンは、遺伝子発現の活性を適正に維持するために役立ちます。このポリアミンは、中間体代謝において重要な役割を果たします。また、E1A関連タンパク質P300(ep300)のアセチルトランスフェラーゼ活性の阻害物質として機能します。スペルミジンは細胞増殖に関与します。
神経型一酸化窒素合成酵素(nNOS)を阻害します。DNAに結合し沈殿させ、DNA結合タンパク質の精製に使用できます。T4ポリヌクレオチドキナーゼ活性を刺激します。
注意
滅菌が必要な場合は、オ-トクレ-ブではなく、濾過滅菌を行ってください。スペルミジンは経時的に脱アミノ化するので、溶液は凍結保存してください。溶液は用時調製してください。
関連製品
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
S0266-BULK:
S0266-5G:
S0266-VAR:
S0266-1G:
S0266-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organization, developmental dynamics, and evolution of plastid nucleoids
Sato N, et al.
International Review of Cytology, 232, 217-262 (2003)
Preclinical development of human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor-transfected melanoma cell vaccine using established canine cell lines and normal dogs
Hogge GS, et al.
Cancer Gene Therapy, 6(1), 26-26 (1999)
Spermidine delays aging in humans
Madeo F, et al.
Aging (Albany. NY.), 10(8), 2209-2209 (2018)
Elumalai Sivamani et al.
Plant cell reports, 28(2), 213-221 (2008-11-19)
We have developed a method by which remarkably higher efficiencies of transient and stable transformation were achieved in bombardment transformation of plants. Over fivefold increase in transient gus gene expression was achieved when rice or maize suspension cells were bombarded
Delivery of DNA to skin by particle bombardment.
Shixia Wang et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 245, 185-196 (2004-01-07)