スキップする
85580
スペルミジン 三塩酸塩
From microbial,synthetic, ≥99.0% (AT), nNos inhibitor, powder
別名:
N-(3-アミノプロピル)-1,4-ブタンジアミン 三塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥31,000
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥74,400
この商品について
化学式:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2 · 3HCl
CAS番号:
分子量:
254.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
206-379-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3552356
¥31,000
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
スペルミジン 三塩酸塩, ≥99.0% (AT)
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
mp
~250 °C (dec.), 257-259 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChI key
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
General description
スペルミジンはポリアミンであり、3価の有機カチオンです。
Application
スペルミジントリ塩酸塩は、HPLCを使用して生体アミンを検出するための標準品として使用されています。
Biochem/physiol Actions
スペルミジンは、細胞の発達や分化、DNAの安定性やアポトーシスなどのさまざまな細胞活動を調節します。
ニューロンの一酸化窒素シンターゼ(nNOS)を阻害します。DNAに結合して沈降させます。DNA結合タンパク質の精製に使用できる可能性があります。T4ポリヌクレオチド・キナーゼ活性を刺激します。
ニューロンの一酸化窒素シンターゼ(nNOS)を阻害します。DNAに結合して沈降させます。T4ポリヌクレオチド・キナーゼ活性を刺激します。
Disclaimer
溶液の滅菌が必要な場合は、オ-トクレ-ブではなくろ過滅菌を行ってください。スペルミジンは経時的に脱アミノ化します。溶液は凍結保存してください。溶液は用時調製してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
85578S2501S1141
description
≥99.0% (AT)
description
BioXtra, ≥99.5% (AT)
description
≥98% (TLC)
description
BioReagent, Molecular Biology
biological source
synthetic, microbial
biological source
-
biological source
microbial, synthetic
biological source
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (TLC), ≥99.5% (AT)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under スペルミジン 三塩酸塩
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
85580-VAR: + 85580-20MG: + 85580-BULK: + 85580-25G: + 85580-50MG: + 85580-5G: + 85580-1MG: + 85580-10MG: + 85580-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)