スキップする
85590
スペルミン
≥99.0% (GC)
別名:
N,N′-ビス(3-アミノプロピル)-1,4-ジアミノブタン, ゲロンチン, ノイリジン, ムスクラミン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥94,700
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥362,000
この商品について
化学式:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
202.34
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-754-2
Beilstein/REAXYS Number:
1750791
MDL number:
¥94,700
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
assay
≥99.0% (GC)
form
crystalline (chunks)
impurities
≤0.5% spermidine
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28-30 (lit.)
solubility
water: 0.05 g/mL, clear, colorless
anion traces
carbonate (CO32-): ≤5000 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]N(CCCN)CCCCN([H])CCCN
InChI
1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
InChI key
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Application
スペルミンは、スペルミジンから得られるポリカチオン生体ポリアミンであり、多種多様な生物学的応用でサプリメントあるいは制御薬として使用することができます。陰イオンモードにおけるシアル酸付加グリカンの MALDI-MSにDHBとの共基質として使用されます。[1]
Biochem/physiol Actions
ポリアミン部位におけるNMDAアゴニスト/アンタゴニスト混合型です。細胞の増殖や分化に関与しており、神経型一酸化窒素合成酵素(nNOS)を阻害します。
ポリアミン部位におけるNMDAグルタミン酸受容体アゴニスト/アンタゴニスト混合型です。高濃度(1 mM)では神経保護作用が確認されていますが、低濃度では神経毒性が生じます。ストリキニ-ネ非感受性のグリシン部位でアゴニストの効果性を高めます。細胞の増殖や分化に関与しており、神経型一酸化窒素合成酵素(nNOS)を阻害します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S4264S3256S1141
biological source
microbial, synthetic
biological source
microbial, synthetic
biological source
microbial, synthetic
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
crystalline (chunks)
form
semisolid
form
-
form
solid
solubility
water: 0.05 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
mp
28-30 (lit.)
mp
28-30 (lit.)
mp
28-30 (lit.)
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under スペルミン
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf