スキップする
85578
スペルミジン 三塩酸塩
BioXtra, ≥99.5% (AT)
別名:
N-(3-アミノプロピル)-1,4-ブタンジアミン 三塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥8,700
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥31,900
この商品について
化学式:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2 · 3HCl
CAS番号:
分子量:
254.63
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-379-0
Beilstein/REAXYS Number:
3552356
MDL number:
¥8,700
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC), ≥99.5% (AT)
form
powder
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
3.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
257-259 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.2, λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChI key
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
General description
スペルミジン三塩酸塩は脂肪族ポリアミンです。その結晶構造が調べられています。 Tetrahymena pyriformis(テトラヒメナ属繊毛虫)からの巨核単離では、核を保護し、ヒストンのタンパク質分解を予防することが報告されています。
Application
スペルミジン三塩酸塩は以下のアプリケーションで使用されます:
  • DNA抽出および制限酵素消化
  • 核移植
  • Todaropsis eblanae(ニセマツイカ)の化学分析において
  • 挿入剤の薬剤の1つとして
  • 血小板凝集
K2PdCl4および PdCl2との反応による以下のようなパラジウム錯体の合成において使用される可能性があります:[sperH3]2[PdCl4]3、[PdCl2(sperH)]2[PdCl4]、および[(PdCl2)3(sper)2]。
Biochem/physiol Actions
ニューロンの一酸化窒素シンターゼ(nNOS)を阻害します。DNAに結合して沈降させます。DNA結合タンパク質の精製に使用できる可能性があります。T4ポリヌクレオチド・キナーゼ活性を刺激します。
ニューロンの一酸化窒素シンターゼ(nNOS)を阻害します。DNAに結合して沈降させます。T4ポリヌクレオチド・キナーゼ活性を刺激します。
Other Notes
二変量フローサイトメトリーによる細胞遺伝学的解析とソーティングにおける染色体単離のためのバッファー成分。
Disclaimer
溶液の滅菌が必要な場合は、オ-トクレ-ブではなくろ過滅菌を行ってください。スペルミジンは経時的に脱アミノ化します。溶液は凍結保存してください。溶液は用時調製してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR92878558085605
description
BioXtra, ≥99.5% (AT)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥99.0% (AT)
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
assay
≥99.0% (TLC), ≥99.5% (AT)
assay
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.5% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless to almost colorless
cation traces
Mo: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Mn: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg
pH
3.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
4.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under スペルミジン 三塩酸塩
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
85578-1G: + 85578-VAR: + 85578-25G: + 85578-INTR: + 85578-BULK: + 85578-5G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)