由来生物
synthetic
品質水準
詳細
Non-Animal Derived
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, microbial, and trace metals, tested
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES記法
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
InChI Key
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
アプリケーション
包装
RES1513C-A701X: 100g container
RES1513C-A704X: 10kg container
法的情報
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
RES1513C-A705X:
RES1513C-A701X:
RES1513C-A704X:
RES1513C-A702X:
この製品を見ている人はこちらもチェック