由来生物
synthetic
品質水準
詳細
Non-Animal Derived
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
適合性
suitable for manufacturing use
その他の活性
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
InChI Key
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
1372530003:
1372530100-KC:
1372539025:
1372530100:
1372539999:
1372531000:
1372530000:
1372539010:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)