スキップする
C7477
L-システイン 塩酸塩
≥98.0%, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
別名:
(2R)-2-Amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥34,300
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥64,500
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥326,000
この商品について
化学式:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl
CAS番号:
分子量:
157.62
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-157-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3560277
¥34,300
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
L-システイン 塩酸塩, anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
grade
anhydrous
product line
BioReagent
assay
≥98.0%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white to off-white
mp
174.1-174.7 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Application
非動物由来L-システインは、遺伝子組換えタンパク質製剤やモノクローナル抗体製剤の商用バイオ製造における細胞培養培地成分として用いられています。
Biochem/physiol Actions
NMDAグルタミン酸作動性レセプタ-のアゴニストで、高濃度ではAMPAグルタミン酸作動性レセプタ-のアゴニストでもあります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
30120C1276C7880
description
anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
description
anhydrous, ≥99.0% (RT)
description
anhydrous, ≥98% (TLC)
description
reagent grade, ≥98% (TLC)
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
grade
anhydrous
grade
-
grade
anhydrous
grade
reagent grade
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
UHPLC: suitable
technique(s)
-
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-システイン 塩酸塩
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Is there a way to enhance the stability of product C7477?
    1 回答
    1. This product is considered very stable. Keep C7477 away from moisture, air, and light.