Merck
C2526
Sigma-Aldrich
L-シスチン 二塩酸塩
≥98% (TLC), suitable for cell culture
別名:
Cystine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥26,200
1 KG
¥146,000
¥26,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥26,200
1 KG
¥146,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2O4S2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
313.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥26,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
L-シスチン 二塩酸塩, ≥98% (TLC)
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder or crystals
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
white to off-white
mp
≥211.36 °C
SMILES記法
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
InChI Key
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
L-シスチンは、天然タンパク質原性アミノ酸L-システインのスルフィド結合による二量体です。L-シスチンは、細胞培養サプリメントとして使用されます。また、Xc(─)系などの細胞における特定のアミノ酸輸送系の特性解析と特定にも使用されます。
注意
吸湿性あり。湿度<30%で取り扱うこと。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2526-VAR:
C2526-25G:
C2526-100G:
C2526-1KG:
C2526-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aliaksei S Vasilevich et al.
Scientific reports, 10(1), 18988-18988 (2020-11-06)
Learning rules by which cell shape impacts cell function would enable control of cell physiology and fate in medical applications, particularly, on the interface of cells and material of the implants. We defined the phenotypic response of human bone marrow-derived
資料
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures