Storing and reusing the reconstituted antibody item N is not recommended as it is not stable when stored. The kit includes 2 vials so that a partial plate may be run.
おすすめの製品
交差性
human, mouse, rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
入力
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.66 pg/mL
standard curve range: 0.1–1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NPPB(4879)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ