スキップする
B5900
脳性ナトリウム利尿ペプチド-32 ヒト
≥97% (HPLC), powder
別名:
BNP-32
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
0.5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥98,900
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥165,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C143H244N50O42S4
CAS番号:
分子量:
3464.04
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
¥98,900
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥65%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC1=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]cn3)C(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](N)CO)C(C)C
InChI
1S/C143H244N50O42S4/c1-13-76(10)112-137(232)189-99(68-199)131(226)188-98(67-198)130(225)187-97(66-197)129(224)186-96(65-196)117(212)166-59-105(202)169-90(52-72(2)3)114(209)163-61-107(204)171-100(132(227)177-83(32-19-22-44-146)124(219)190-111(75(8)9)136(231)184-91(53-73(4)5)127(222)175-84(34-24-46-159-141(151)152)121(216)174-85(35-25-47-160-142(153)154)122(217)185-94(139(234)235)55-78-57-157-71-167-78)69-238-239-70-101(172-108(205)62-165-116(211)95(64-195)170-106(203)60-162-113(208)87(38-39-103(148)200)181-135(230)110(74(6)7)191-126(221)89(41-51-237-12)179-120(215)82(31-18-21-43-145)180-134(229)102-37-27-49-193(102)138(233)79(147)63-194)133(228)182-92(54-77-28-15-14-16-29-77)115(210)164-58-104(201)168-80(33-23-45-158-140(149)150)118(213)173-81(30-17-20-42-144)119(214)178-88(40-50-236-11)123(218)183-93(56-109(206)207)128(223)176-86(125(220)192-112)36-26-48-161-143(155)156/h14-16,28-29,57,71-76,79-102,110-112,194-199H,13,17-27,30-56,58-70,144-147H2,1-12H3,(H2,148,200)(H,157,167)(H,162,208)(H,163,209)(H,164,210)(H,165,211)(H,166,212)(H,168,201)(H,169,202)(H,170,203)(H,171,204)(H,172,205)(H,173,213)(H,174,216)(H,175,222)(H,176,223)(H,177,227)(H,178,214)(H,179,215)(H,180,229)(H,181,230)(H,182,228)(H,183,218)(H,184,231)(H,185,217)(H,186,224)(H,187,225)(H,188,226)(H,189,232)(H,190,219)(H,191,221)(H,192,220)(H,206,207)(H,234,235)(H4,149,150,158)(H4,151,152,159)(H4,153,154,160)(H4,155,156,161)/t76-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,110-,111-,112-/m0/s1
InChI key
HPNRHPKXQZSDFX-OAQDCNSJSA-N
Gene Information
human ... NPPB(4879)
General description
脳性ナトリウム利尿ペプチド-32(BNP-32)をコードする遺伝子は、ヒト染色体1p36.22に位置しています。本化合物は利尿、ナトリウム利尿、降圧作用およびアルドステロン分泌阻害など、いくつかの生物学的機能に関与しています。BNP-32は、症候性左室(LV)機能障害患者における左室拡張期圧上昇のバイオマーカーとして作用します。このタンパク質の発現上昇は急性心筋梗塞(AMI)患者で認められています。
Application
脳性ナトリウム利尿ペプチド-32(BNP-32)は骨格筋細胞の培養に使用されています。
Biochem/physiol Actions
脳性ナトリウム利尿ペプチド(B型ナトリウム利尿ペプチド)は、もとは脳から単離されましたが、主として心臓の心室細胞で産生されて、そこから血中に放出されています。血圧調節や心血管のホメオスタシスに関与しています。
血圧調節や心血管のホメオスタシスに関与しています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A8208N8768A1663
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... NPPB(4879)
Gene Information
rat ... Nppa(24602)
Gene Information
human ... NPPC(4880)
Gene Information
human ... NPPA(4878)
UniProt accession no.
P16860
UniProt accession no.
P01161
UniProt accession no.
P23582
UniProt accession no.
P01160
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B5900-BULK: + B5900-.5MG: + B5900-VAR: + B5900-.5MG-PW: + B5900-1MG: + B5900-1MG-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)