由来生物
human heart
品質水準
形状
lyophilized powder
精製方法
affinity chromatography
テクニック
inhibition assay: suitable
溶解性
water: 5 vial/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TNNI3(7137)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T9924-VAR:
T9924-BULK:
T9924-20UG:
T9924-20UG-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Troponin together with tropomyosin, regulate the binding of myosin to actin. Troponin is a trimeric protein composed of Troponin subunits I, C and T. Troponin C binds calcium ions, Troponin T binds to tropomyosin and troponin I binds to actin