安全性情報
RAB0304
Sigma-Aldrich
Mouse IL-5 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
製品RAB0304は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1 pg/mL
standard curve range: 2.05-500 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Il5(16191)
詳細
The Mouse IL-5 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of mouse IL-5 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Mouse IL-5
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P N Adams et al.
Parasite immunology, 36(10), 531-539 (2014-07-22)
The M2 subset of macrophages has a critical role to play in host tissue repair, tissue fibrosis and modulation of adaptive immunity during helminth infection. Infection with the helminth, Fasciola hepatica, is associated with M2 macrophages in its mammalian host
Ershun Zhou et al.
Fitoterapia, 96, 131-137 (2014-05-03)
Thymol, a naturally occurring monocyclic phenolic compound derived from Thymus vulgaris (Lamiaceae), has been reported to exhibit anti-inflammatory property in vivo and vitro. However, the mechanism of thymol is not clear. The aim of the present study was to investigate
Sean O Ryan et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(12), 5561-5570 (2014-05-06)
Common variable immunodeficiency (CVID), the most frequent symptomatic primary immune deficiency in humans, is a heterogeneous group of immunologic disorders estimated to affect 1:10,000-1:50,000. Although a clear disease etiology remains elusive, a common characteristic of CVID is deficient IgG Ab