Merck
RAB0297
Sigma-Aldrich
Human IL-33 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
IL-33, Interleukin-1 family member 11, Interleukin-33 
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥104,000
¥104,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥104,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥104,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 2.05-500 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL33(90865)
詳細
The Human IL-33 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IL-33 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human IL-33
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In Su Cheon et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 142(4), 1100-1112 (2017-12-19)
Premature infants often require oxygen supplementation and, therefore, are exposed to oxidative stress. Following oxygen exposure, preterm infants frequently develop chronic lung disease and have a significantly increased risk of asthma. We sought to identify the underlying mechanisms by which
Takashi Ogasawara et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(5), E741-E750 (2017-01-18)
Mice deficient in the transcriptional repressor B-cell CLL/lymphoma 6 (Bcl6) exhibit similar T helper 2 (T
Rhiannon B Werder et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 141(5), 1607-1619 (2017-09-28)
Rhinovirus infection triggers acute asthma exacerbations. IL-33 is an instructive cytokine of type 2 inflammation whose expression is associated with viral load during experimental rhinovirus infection of asthmatic patients. We sought to determine whether anti-IL-33 therapy is effective during disease
Oded Breuer et al.
Journal of immunology research, 2018, 4236263-4236263 (2018-10-12)
CD48 is a costimulatory receptor associated with human asthma. We aimed to assess the significance of the soluble form of CD48 (sCD48) in allergic and nonallergic asthma. Volunteer patients completed an asthma and allergy questionnaire, spirometry, methacholine challenge test, a
Zhenzong Fa et al.
Frontiers in immunology, 8, 1055-1055 (2017-09-19)
Fas-associated death domain (FADD) and receptor interacting protein kinase 3 (RIPK3) are multifunctional regulators of cell death and immune response. Using a mouse model of cryptococcal infection, the roles of FADD and RIPK3 in anti-cryptococcal defense were investigated. Deletion of