Merck
RAB0064
Sigma-Aldrich
Human MDC / CCL22 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.5 pg/mL
standard curve range: 1.65-400 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CCL22(6367)
詳細
Human MDC / CCL22 enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit is an in vitro assay for the quantitative measurement of macrophage-derived chemokine (MDC) protein in biological samples, such as serum, plasma, cell culture supernatants, urine, and/or cell and tissue lysates.
免疫原
Recombinant Human MDC
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Macrophage-derived chemokine (MDC) signals through the C-C chemokine receptor type 4 (CCR4). It chemo-attracts monocytes, dendritic cells and natural killer (NK) cells and aids in their function. The protein exerts human immunodeficiency virus (HIV) suppressive activity. The 67 amino acid form of MDC displays reduced chemoattractant activity but retains HIV suppressive activity. It is expressed in various cancers and is involved in recruitment of regulatory T cells (Treg) within a tumor.[1][2][3][4]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Human macrophage-derived chemokine (MDC), a novel chemoattractant for monocytes, monocyte-derived dendritic cells, and natural killer cells.
Godiska R
The Journal of Experimental Medicine (1997)
Genetic Polymorphisms of CCL22 and CCR4 in Patients with Lung Cancer.
Erfani N
Iranian Journal of Medical Sciences (2014)
Suppression of intratumoral CCL22 by type i interferon inhibits migration of regulatory T cells and blocks cancer progression.
Anz D
Cancer Research (2015)
Soluble factors from T cells inhibiting X4 strains of HIV are a mixture of ? chemokines and RNases.
Cocchi F
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2012)
Yang Zhang et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 84(6), 1191-1200 (2020-03-07)
The molecular mechanism of autophagy in Lactoferrin (LF) induced osteoblast differentiation is not fully demonstrated. In this study, alkaline phosphatase (ALP) activity, alizarin red S staining and ELISA were used to study N-terminal propeptide of type I procollagen (PINP) expression.