Merck
RAB0340
Sigma-Aldrich
Human Tumor Necrosis Factor β ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
別名:
TNF-beta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 60 pg/mL
standard curve range: 74.07-18000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LTA(4049)
詳細
The Human TNF-β ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human TNF-β in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human TNF-β
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Hui Ren et al.
Molecular medicine reports, 16(6), 8092-8102 (2017-10-07)
In order to investigate the association between inflammatory and oxidative stress (OS)‑associated factors in chronic intermittent hypoxia (CIH), 238 CIH patients and 156 healthy volunteers were included. CIH rat and lymphocytes were used as experimental models. Interleukin (IL)‑6, tumor necrosis
RuiJin Xie et al.
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 47(1), 1877-1887 (2019-05-14)
Hepatitis is a severe liver disease with worldwide distribution. This study explored the anti-inflammatory influence of Emodin on LPS-triggered liver injury in vitro and in vivo. In vitro, we discovered that LPS treatment triggered L-02 cell and primary hepatocyte inflammatory