Merck
RAB0222
Sigma-Aldrich
Human IFN γ ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
別名:
IFN-gamma, Interferon gamma
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥88,000
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥88,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥88,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 20.6-15000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IFNG(3458)
詳細
The Human IFN- ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human IFN- in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human IFN-γ
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Human IFN γ ELISA Kit has been used for determining interferon-gamma levels in cell culture supernatant[1][2] and macrophages.[3]
生物化学的/生理学的作用
IFNG (interferon-γ) is a type-2 interferon, which is produced by Th (T helper cells)-1 lymphocytes, CD8 cytotoxic lymphocytes, natural killer (NK) cells, and natural killer T (NKT) cells. It plays an important role in innate and adaptive immune responses, and helps in defense against bacterial infections, dimorphic yeast and some viral infections. High expression of IFNG is common in many autoimmune diseases, such as systemic lupus erythematosis, Sjögren syndrome, inflammatory bowel disease and multiple sclerosis.[4]
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)SDS
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shijie Hu et al.
Oncology letters, 11(4), 2886-2892 (2016-04-14)
The present study aimed to investigate the feasibility of using ecto-mesenchymal stem cell (EMSC)-derived dendritic cells (DCs) for glioma immunotherapy following infection by a recombinant adenovirus containing the melanoma-associated antigen D4a (MAGE-D4a) gene. The ex vivo cultured EMSCs were infected
Effects of trans-stilbene and terphenyl compounds on different strains of Leishmania and on cytokines production from infected macrophages
Bruno F, et al
Experimental Parasitology, 184, Bruno F-Bruno F (2018)
Induction of antigen-specific cytotoxic T-cell response by dendritic cells generated from ecto-mesenchymal stem cells infected with an adenovirus containing the MAGE-D4a gene.
Hu S
Oncology Letters, 11, 2886-2886 (2016)
Yang Sun et al.
Nature communications, 5, 5225-5225 (2014-10-11)
T-cell activation is critical for successful immune responses and is controlled at multiple levels. Although many changes of T-cell receptor-associated signalling molecules affect T-cell activation, the transcriptional mechanisms that control this process remain largely unknown. Here we find that T
Samuel T Haile et al.
Cancer immunology research, 2(7), 610-615 (2014-05-14)
Tumor cells use various methods of immunosuppression to overcome antitumor immunity. One such method is that of programmed death ligand-1 (PD-L1 or B7-H1), which upon binding its receptor PD-1 on T cells triggers apoptotic death of the activated T cells.