Merck
RAB0202
Sigma-Aldrich
Glucagon EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥83,500
¥83,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥83,500
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥83,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human, rat, mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
入力
sample type serum
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4.77 pg/mL
standard curve range: 1–1000 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GCG(2641)
詳細
The Glucagon Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Glucagon peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
免疫原
Glucagon , synthetic peptide
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Glucagon EIA Kit has been used in the quantification of glucagon in mice serum.[1][2] It has also been used to quantitate glucagon in rat plasma.[3]
調製ノート
The recommended dilution for normal Serum and Plasma is 2 fold for this product.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
High mobility group protein B1 controls liver cancer initiation through yes-associated protein-dependent aerobic glycolysis
Chen R, et al.
Hepatology, 67(5), 1823-1841 (2018)
Rachel J Perry et al.
The Journal of clinical investigation, 127(2), 657-669 (2017-01-24)
The mechanism by which leptin reverses diabetic ketoacidosis (DKA) is unknown. We examined the acute insulin-independent effects of leptin replacement therapy in a streptozotocin-induced rat model of DKA. Leptin infusion reduced rates of lipolysis, hepatic glucose production (HGP), and hepatic
Diabetogenic Effects of Ochratoxin A in Female Rats
Mor F, et al.
Toxins, 9(4), 144-144 (2017)
Dina Medina-Vera et al.
Nutrients, 13(7) (2021-07-03)
D-Pinitol (DPIN) is a natural occurring inositol capable of activating the insulin pathway in peripheral tissues, whereas this has not been thoroughly studied in the central nervous system. The present study assessed the potential regulatory effects of DPIN on the
Deletion of astrocytic BMAL1 results in metabolic imbalance and shorter lifespan in mice
Barca-Mayo O, et al.
Glia, 68(6), 1131-1147 (2020)