製品名
Human TNF-α Conferma® ELISA Kit, kit sufficient for 96 wells
品質水準
交差性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 89-113%
(Serum, 101%)
linearity: 98-110%
(Plasma, 103%)
recovery range: 81-111%
(Plasma, 97%)
recovery range: 85-105%
(Serum,95%)
inter-assay cv: ≤7%
intra-assay cv: ≤3%
sensitivity: 1.65 pg/mL
standard curve range: 1.65-400 pg/mL
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
アプリケーション
research use
検出方法
colorimetric (450nm/590nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Research Category: Inflammation
Research Sub-Category:
Alzheimer′s Disease
Aging
Inflammation
Neurodegenerative Diseases
Metabolic Disease
Sepsis Viral Diseases
Cardiovascular Disease
特異性
アプリケーション
特徴および利点
法的情報
免責事項
推奨
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
試験成績書(COA)
資料
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
プロトコル
This article offers 4 popular ELISA protocols: Sandwich ELISA protocol, Phosphorylation Assay Procedure, EIA Assay Procedure, & Cell-based Assay Procedure.
このページでは、以下の4つの一般的なELISA法を説明します。サンドイッチELISAの手順、リン酸化アッセイの手順、EIAアッセイの手順、細胞ベースアッセイの手順
関連コンテンツ
神経免疫学、神経炎症サイトカイン、神経変性疾患バイオマーカーの研究のためのイムノアッセイ
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.