Merck
EGLP-35K
Millipore
Multi Species GLP-1 ELISA Kit
measures and quantifies active GLP-1 (7-36 amide and 7-37amide) in 100 μL plasma, serum or cell culture supernatent
別名:
GLP-1 (Active), Glucagon Like Peptide-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
グルカゴン様ペプチド-1(活性)ELISA, This Glucagon Like Peptide-1 (Active) ELISA is used to measure & quantify Glucagon Like Peptide-1 levels in Metabolism & Endocrine research.
品質水準
交差性
mouse, rat, human
包装
kit of 1 × 96 wells
パラメーター
100 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 86.9%
standard curve range: 2-100 pM
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research use
検出方法
fluorometric (355nm/460nm)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GCG(2641)
詳細
GLP-1は、栄養摂取に反応して腸管内分泌細胞から分泌され、代謝恒常性において複数の役割を果たします。
特異性
交差反応性
GLP-1はほぼすべての哺乳類で保存されています。このキットは、このような動物種(ラット、マウス、霊長目など)で測定するために使用できます。
アプリケーション
4°Cで終夜培養した後、室温で2時間30分培養。 サンプル容量 100 μLの血清、血漿、または組織培養培地
使用目的:グルカゴン様ペプチド-1の検出/定量
研究カテゴリー
代謝
研究サブカテゴリー
肥満
代謝異常
免責事項
研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Liver,Blood
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Evidence For Paracrine/Autocrine Regulation Of Glp-1-Producing Cells
Camilla Kappe , Qimin Zhang , Jens J. Holst , Thomas Nystrom , ?ke Sjoholm
American Journal of Physiology. Cell Physiology null
Expression of proglucagon and proglucagon-derived peptide hormone receptor genes in the chicken.
Mark P Richards, John P McMurtry
General and Comparative Endocrinology null
Distinct associations between energy balance and the sleep characteristics slow wave sleep and rapid eye movement sleep.
F Rutters,H K Gonnissen,R Hursel,S G Lemmens,E A Martens,M S Westerterp-Plantenga
International journal of obesity (2005) (2005)
Multivitamin supplementation of Wistar rats during pregnancy accelerates the development of obesity in offspring fed an obesogenic diet.
I M Y Szeto, P J Das, A Aziz, G H Anderson
International journal of obesity (2005) (2005)
Engineered glucagon-like peptide-1-producing hepatocytes lower plasma glucose levels in mice.
Michael J Riedel, Corinna Wai Kwan Lee, Timothy J Kieffer
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism null