Merck
PZ0241
Sigma-Aldrich
PF-6422899
≥98% (HPLC)
別名:
N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-(2-propyn-1-yloxy)-6-quinazolinyl]-2-propenamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,600
25 MG
¥93,200
¥15,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,600
25 MG
¥93,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H14ClFN4O2
CAS番号:
分子量:
396.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥15,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC#C)=C(NC(C=C)=O)C=C32
InChI
1S/C20H14ClFN4O2/c1-3-7-28-18-10-16-13(9-17(18)26-19(27)4-2)20(24-11-23-16)25-12-5-6-15(22)14(21)8-12/h1,4-6,8-11H,2,7H2,(H,26,27)(H,23,24,25)
InChI Key
AZLXGJFHSLQCPV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-6422899 is an alkynylated derivative of PF-6274484; irreversible inhibitor of EGFR kinase activity. PF-6422899 binds covalently to active-site cysteine residues in the ATP binding pocket of EGFR.
PF-6422899 is an alkynylated, irreversible inhibitor of EGFR kinase activity.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0241-25MG:
PZ0241-VAR:
PZ0241-BULK:
PZ0241-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.