Merck
PZ0243
Sigma-Aldrich
PF-06672131
≥95% (HPLC)
別名:
(2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-(2-propyn-1-yloxy)-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (E)-N-(4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-(prop-2-yn-1-yloxy)quinazolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, Probe 8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H21ClFN5O2
CAS番号:
分子量:
453.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OCC#C)=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C32
InChI
1S/C23H21ClFN5O2/c1-4-10-32-21-13-19-16(12-20(21)29-22(31)6-5-9-30(2)3)23(27-14-26-19)28-15-7-8-18(25)17(24)11-15/h1,5-8,11-14H,9-10H2,2-3H3,(H,29,31)(H,26,27,28)/b6-5+
InChI Key
XZAHPCGWUZFHBI-AATRIKPKSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-06672131 is a selective EGFR kinase inhibitor thought to covalently react with active-site cysteine residues in the ATP binding pocket. PF-06672131 has been used as a probe for proteomic analysis to identify off-target binding substrates. The dimethylaminomethyl (DMAM) group appears to increase compound stability in cancer cells with a resultant increase in protein reactivity from selective EGFR binding to widespread proteome-wide reactivity after treatment.
PF-06672131 is a selective EGFR kinase inhibitor.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0243-5MG:
PZ0243-VAR:
PZ0243-25MG:
PZ0243-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.