Merck
PZ0306
Sigma-Aldrich
PF-6808472
≥98% (HPLC)
別名:
4-{4-[4-(5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-ylamino)-6-prop-2-ynylcarbamoyl-pyrimidin-2-yl]-piperazin-1-ylmethyl}-benzenesulfonyl fluoride, XO44
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥17,300
25 MG
¥90,300
¥17,300
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥17,300
25 MG
¥90,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H27FN8O3S
CAS番号:
分子量:
538.60
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥17,300
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CN2CCN(CC2)c3nc(cc(n3)C(=O)NCC#C)Nc4n[nH]c(c4)C5CC5
InChI
1S/C25H27FN8O3S/c1-2-9-27-24(35)21-15-22(29-23-14-20(31-32-23)18-5-6-18)30-25(28-21)34-12-10-33(11-13-34)16-17-3-7-19(8-4-17)38(26,36)37/h1,3-4,7-8,14-15,18H,5-6,9-13,16H2,(H,27,35)(H2,28,29,30,31,32)
InChI Key
ZBSPMOBILDLOCV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-6808472 is a cell permeable covalent probe suitable for click chemistry designated to measure kinase selectivity in intact cells. PF-6808472 contains sulfonyl fluoride group, which react with conserved lysine residue within kinase ATP binding site.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0306-VAR:
PZ0306-25MG:
PZ0306-5MG:
PZ0306-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qian Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(2), 680-685 (2017-01-05)
Protein kinases comprise a large family of structurally related enzymes. A major goal in kinase-inhibitor development is to selectively engage the desired kinase while avoiding myriad off-target kinases. However, quantifying inhibitor interactions with multiple endogenous kinases in live cells remains