安全性情報
PZ0220
Sigma-Aldrich
PF-06250112
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-5-Amino-1-(1-cyanopiperidin-3-yl)-3-(4-[2,4-difluorophenoxy]phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,600
25 MG
¥63,400
¥15,600
出荷予定日2025年5月13日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,600
25 MG
¥63,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20F2N6O2
分子量:
438.43
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥15,600
出荷予定日2025年5月13日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
PF-06250112 is a potent inhibitor of Bruton′s tyrosine kinase (BTK).
PF-06250112 is a potent inhibitor of Bruton′s tyrosine kinase (BTK). PF-06250112 blocks both B-cell receptor and FcR-mediated signaling, and prevents FcR-dependent, Antibody-mediated proteinuria in a mouse glomerulonephritis model.
特徴および利点
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0220-25MG:
PZ0220-BULK:
PZ0220-5MG:
PZ0220-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology