Merck
PZ0129
Sigma-Aldrich
CP-380736
≥98% (HPLC)
別名:
6,7-ビス(2-メトキシエトキシ)-3,4-ジヒドロキナゾリン-4-オン, 6,7-ビス(2-メトキシエトキシ)-4(3H)-キナゾリノン, PF-00520893
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥12,500
25 MG
¥54,830
¥12,500
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥12,500
25 MG
¥54,830
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18N2O5
CAS番号:
分子量:
294.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥12,500
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
off-white to light tan
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
COCCOc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OCCOC
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(15-9-16-14(10)17)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16,17)
InChI Key
PMQWTUWLIGJTQD-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CP-380736は、上皮増殖因子受容体の選択的インヒビターです。
CP-380736 is an inhibitor of the epidermal growth factor receptor (EGFR). EGFR is a tyrosine kinase that activates MAPK, JNK, and Akt pathways, and is an important mediator of several types of cancer, including lung cancer and glioblastoma multiforme.
特徴および利点
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0129-VAR:
PZ0129-BULK:
PZ0129-25MG:
PZ0129-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Belén Sánchez-Maldonado et al.
Stem cells and development, 27(22), 1557-1576 (2018-09-27)
Cell spheroids are inducible or spontaneously generated cell aggregates produced in vitro that can provide a valuable model for developmental biology, stem cell biology, and cancer therapy research. This investigation aimed to define the cellular identity of spheroids spontaneously generated
資料
Our company offers many products related to EGFR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology