product name
トファシチニブクエン酸塩, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL (clear solution; warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)CC#N
InChI
1S/C16H20N6O.C6H8O7/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4,7,10-11,13H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t11-,13+;/m1./s1
InChI Key
SYIKUFDOYJFGBQ-YLAFAASESA-N
遺伝子情報
human ... JAK1(3716) , JAK2(3717) , JAK3(3718) , TYK2(7297)
詳細
アプリケーション
- 蛍光消光、動的光散乱(DLS)測定、示差走査熱量測定および分子ドッキング研究におけるヒト血清アルブミン用のリガンドとして
- サイトカイン誘導性プロテオグリカン消失をモニターするための関節軟骨全長(FDC)外植片用培地添加物として
- MCF7 乳がん細胞におけるヤヌスキナーゼ阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PZ0017-BULK:
PZ0017-VAR:
PZ0017-5MG:4548173315492
PZ0017-25MG:4548173315485
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology