Merck
PZ0015
Sigma-Aldrich
トロバフロキサシン メシル酸塩
>98% (HPLC), powder, Pannexin 1 inhibitor
別名:
(1α,5α,6α)-7-(6-アミノ-3-アザビシクロ[3.1.0]ヘキサ-3-イル)-1-(2,4-ジフルオロフェニル)-6-フルオロ-1,4-ジヒドロ-4-オキソ-1,8-ナフチリジン-3-カルボン酸 メタンスルホン酸塩, CP-99219-27, トロバフロキサシン メタンスルホン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H15F3N4O3 · CH3SO3H
CAS番号:
分子量:
512.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品PZ0015は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
トロバフロキサシン メシル酸塩, >98% (HPLC)
アッセイ
>98% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.NC1C2CN(CC12)c3nc4N(C=C(C(O)=O)C(=O)c4cc3F)c5ccc(F)cc5F
InChI
1S/C20H15F3N4O3.CH4O3S/c21-8-1-2-15(13(22)3-8)27-7-12(20(29)30)17(28)9-4-14(23)19(25-18(9)27)26-5-10-11(6-26)16(10)24;1-5(2,3)4/h1-4,7,10-11,16H,5-6,24H2,(H,29,30);1H3,(H,2,3,4)/t10-,11+,16+;
InChI Key
DYNZICQDCVYXFW-AHZSKCOESA-N
アプリケーション
メシル酸トロバフロキサシンは、2D肝細胞培養物に対するその毒性を評価するために、毒性アッセイで試験化合物として使用されています。[1]また、アポトーシス中のアポトーシス細胞分解機構を操作するために使用されています。[2]
生物化学的/生理学的作用
メシル酸トロバフロキサシンは、pannexin 1(Panx1)阻害物質とし作用します。[2]
メシル酸トロバフロキサシンは、広域抗生物質です。
メシル酸トロバフロキサシンは、広域抗生物質です。細菌DNAの複製、転写、修復に必須の酵素であるDNAジャイレースやトポイソメラーゼIVをブロックします。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0015-25MG:
PZ0015-VAR:
PZ0015-5MG:
PZ0015-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determining the contents and cell origins of apoptotic bodies by flow cytometry
Jiang L, et al.
Scientific reports, 7(1), 14444-14444 (2017)
Bioprinted 3D primary liver tissues allow assessment of organ-level response to clinical drug induced toxicity in vitro
Nguyen DG, et al.
PLoS ONE, 11(7), e0158674-e0158674 (2016)
Akira Nakajima et al.
Cell biology and toxicology, 34(1), 65-77 (2017-03-13)
Fluoroquinolones and propionic acid derivatives are widely used antibacterials and non-steroidal anti-inflammatory drugs, respectively, which have been reported to frequently trigger drug hypersensitivity reactions. Such reactions are induced by inflammatory mediators such as cytokines and chemokines. The present study investigated
Jieyu Xu et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 48, 286-301 (2018-02-07)
Immortalized liver cells have been used for evaluating the toxicity of compounds; however, excessive glutathione is considered to lessen cytotoxicity. In this study, we compared the effects of glutathione depletion on cytotoxicities of drugs using HepaRG and HepG2 cells, which
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.