Merck
G1393
Sigma-Aldrich
Bovine Gelatin
Gelatin solution
1のうち2の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
from bovine hide, Type B, liquid, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 ML
¥3,532
100 ML
¥9,375
¥3,532
単価¥4,710割引25%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 ML
¥3,532
100 ML
¥9,375
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
¥3,532
単価¥4,710割引25%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
製品名
ゼラチン 溶液, Type B, 2% in H2O, tissue culture grade, BioReagent, suitable for cell culture
由来生物
bovine hide
品質水準
無菌性
sterile
タイプ
Type B
製品種目
BioReagent
フォーム
solution
包装
pkg of 100 mL
pkg of 20 mL
濃度
2% in H2O, tissue culture grade
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
表面被覆率
100‑200 μg/cm2
不純物
endotoxin, tested
溶解性
water: soluble
結合特異性
Peptide Source: Fibrinogen
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゼラチンは、平均分子質量が大きな水溶性タンパク質の不均一な混合物で、コラーゲン中に存在しています。タンパク質は、皮膚、腱、靭帯、骨などを水中で煮沸することにより抽出されます。A型ゼラチンは、酸で硬化処理した組織から誘導されます。B型は、石灰で硬化処理した組織から誘導されます。このゼラチンは親水コロイドであり、構造的安定性に寄与するグリシン、プロリンおよびヒドロキシプロリンを豊富に含みます。このゼラチンは牛皮由来コラーゲンのアルカリ消化物から合成され、タイプBと呼ばれます。食品産業ではゼラチンの幅広いアプリケーションがあります。[1]三重らせんコラーゲンの消化後に得られたゼラチンは、ランダムコイル構造をとります。[2]ゼラチンの工業生産で最も一般的な原料は、食肉処理の副産物です。タイプAゼラチンとタイプBは等電pHが異なります。[3]本製品は、1~5 μg/cm2または0.5~50 μg/mLで細胞培養基層として使用することが推奨されます。至適濃度は、細胞タイプならびに用途および研究目的によって決まります。
アプリケーション
ゼラチンは下記の用途で使用されています:
  • 胚性幹細胞、[4]精巣細胞[5]および神経ロゼットの培養に用いられる細胞培養プレートまたは培養皿のコーティング[6]
  • 細胞の付着を向上させるため、細胞培養プレートのコーティング
  • Taq DNAポリメラーゼの安定化のため、PCRでの使用
  • ウェスタンブロッティングにおけるブロッキング試薬として
  • ELISA
  • 免疫化学
  • 微生物学で細菌種同定用の培地の成分として
  • 新生児心臓の単球における長鎖脂肪酸誘発性の遺伝子発現変化の研究
  • In vivoでの血管新生のエフェクターによって誘発されるin vitroでの毛細血管内皮の可動化の研究
生物化学的/生理学的作用
ゼラチンにはゲル化特性があり、発泡剤や接着剤での使用に適した表面挙動を示します。[3]ゼラチンは、フルーツジュースの清澄化剤としても役立ちます。[1]ゼラチンは消化できるタンパク質であり、食品産業では結合剤、増粘剤、安定剤および乳化剤として役立ちます。[7]生体適合性ポリマーであることから、活性生体分子を放出するための送達手段として、および組織工学用途のための足場の生成に使用されてきました。
注意
乾燥ゼラチンは、室温で気密容器に保存した場合、数年間は変化しません。空気中で100℃に熱すると、膨張、軟化して炭素質の塊に分解し、ピリジン塩基とアンモニアを発生します。
調製ノート
この製品は石灰処理ウシ皮膚組織由来であり、2%水溶液となっています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
G1393-100ML:
G1393-20ML-PW:
G1393-PH-X:
G1393-BULK:
G1393-VAR:
G1393-20ML:
G1393-100ML-PW:
G1393-PROC:
G1393PROC:
G1393-VAR-X:
G1393-BULK-X:
G1393-EW:
G1393-100ML-EW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The TGFbeta pathway is a key player for the endothelial-to-hematopoietic transition in the embryonic aorta
Lempereur A, et al.
Developmental Biology, 434(2), 292-303 (2018)
Gelatin, source, extraction and industrial applications
Mariod AA and Fadul H
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria, 12(2), 135-147 (2013)
Mutations in LRRK2 impair NF-kappaB pathway in iPSC-derived neurons
de Maturana RL, et al.
Journal of Neuroinflammation, 13(1), 295-295 (2016)
Optimal culture conditions are critical for efficient expansion of human testicular somatic and germ cells in vitro
Gat I, et al.
Fertility and Sterility, 107(3), 595-605 (2017)
Prajakta Oak et al.
EMBO molecular medicine, 9(11), 1504-1520 (2017-09-20)
Neonatal chronic lung disease (nCLD) affects a significant number of neonates receiving mechanical ventilation with oxygen-rich gas (MV-O
資料
ここでは、細胞外基質(ECM)とその接着因子構成成分の構造生物学的な機能のほか、in vitroでの応用向けにどのようなものが利用できるかについて考察します。
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
すべて表示
プロトコル
This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
この細胞培養のためのゼラチンコーティングプロトコルは、ゼラチンの種類、表面コーティング濃度、および最適化のコツに関する情報をご提供します。
質問
  1. What is the molecular weight of this Gelatin?
    1 回答
    1. The molecular weight of this product has not been evaluated, However, the molecular weight is closely related to the Bloom Number. The estimated ranges are as follows:
      Bloom Number Average Molecular Mass (Da)
      50−125 (Low Bloom) 20,000−25,000
      175−225 (Medium Bloom) 40,000−50,000
      225−325 (High Bloom) 50,000−100,000
      Please see the link below to review the general datasheet for Gelatin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/333/625/g9382pis.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
1のうち2の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. London, U.K.
    • 3件のレビュー
    • 3件の投票
    星5/5個です。
    Good, cheap option for coating culture dishes/plates for endothelial cell culture assays
    Good, cheap option for coating culture dishes/plates for endothelial cell culture assays when concerned about them detaching e.g. under lower serum conditions. Be sure to warm it up to room temp or 37ºC before attempting to aliquot and dilute as it is almost solid at 4ºC.
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
  2. 1件の評価のみのレビュー