Merck
M2319
Sigma-Aldrich
メフロキン 塩酸塩
≥98% (HPLC), powder
別名:
(AS)-rel-a-(2R)-2-ピペリジニル-2,8-ビス(トリフルオロメチル)-4-キノリンメタノール一塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥36,500
¥36,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥36,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17ClF6N2O
CAS番号:
分子量:
414.77
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥36,500
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white
溶解性
DMSO: soluble 38 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES記法
Cl[H].[H][C@@]1(CCCCN1)[C@@H](O)c2cc(nc3c(cccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H16F6N2O.ClH/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11;/h3-5,8,12,15,24,26H,1-2,6-7H2;1H/t12-,15+;/m1./s1
InChI Key
WESWYMRNZNDGBX-YLCXCWDSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メフロキン塩酸塩は次の用途に用いられています:
  • アポトーシスに関与する細胞シグナル伝達経路を評価するための、さまざまな用量での内耳有毛培養系の処理[1]
  • in vitro抗住血吸虫作用のスクリーニング[2]
  • 膠芽腫細胞の細胞毒性アッセイ[3]
生物化学的/生理学的作用
ギャップ結合チャネルCx36およびCx50のブロッカ-です。
メフロキンは、抗マラリア薬として広く利用されています。[1]マラリア原虫Plasmodium80Sリボソームを阻害する働きがあります。[4]不安、浮動性めまい、振戦、頭痛および難聴などのさまざまな副作用があります。メフロキンは、アポトーシスにより内耳および前庭有毛細胞に障害を引き起こします。また、ラセン神経節細胞にも障害を引き起こし、皮質ニューロンを変性させ、神経細胞におけるカルシウムのホメオスタシスを壊します。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M2319-100MG:
M2319-BULK:
M2319-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sophie Zaloumis et al.
Malaria journal, 11, 303-303 (2012-08-31)
Mechanistic within-host models relating blood anti-malarial drug concentrations with the parasite-time profile help in assessing dosing schedules and partner drugs for new anti-malarial treatments. A comprehensive simulation study to assess the utility of a stage-specific pharmacokinetic-pharmacodynamic (PK-PD) model for predicting
Regulation of hypoxia-induced autophagy in glioblastoma involves ATG9A
Rahim SAA, et al.
British Journal of Cancer, 117(6), 813-813 (2017)
Chanaki Amaratunga et al.
The Lancet. Infectious diseases, 12(11), 851-858 (2012-09-04)
Artemisinin-resistant Plasmodium falciparum has been reported in Pailin, western Cambodia, detected as a slow parasite clearance rate in vivo. Emergence of this phenotype in western Thailand and possibly elsewhere threatens to compromise the effectiveness of all artemisinin-based combination therapies. Parasite
Mahadeo A Sukhai et al.
The Journal of clinical investigation, 123(1), 315-328 (2012-12-04)
Despite efforts to understand and treat acute myeloid leukemia (AML), there remains a need for more comprehensive therapies to prevent AML-associated relapses. To identify new therapeutic strategies for AML, we screened a library of on- and off-patent drugs and identified
Identification of plumbagin and sanguinarine as effective chemotherapeutic agents for treatment of schistosomiasis
Zhang SM and Coultas KA
International Journal for Parasitology, Drugs and Drug Resistance, 3(11), 28-34 (2013)