Merck
P7633
Sigma-Aldrich
ホスホリパーゼC Clostridium perfringens(ウェルシュ菌)由来
greener alternative
Type I, lyophilized powder, 10-50 units/mg protein
別名:
PC-PLC, ホスファチジルコリンコリンホスホヒドロラーゼ, リポホスホジエステラーゼI, レシチナーゼC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 UNITS
¥18,300
125 UNITS
¥24,800
500 UNITS
¥72,700
¥18,300
出荷可能日2025年4月08日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
25 UNITS
¥18,300
125 UNITS
¥24,800
500 UNITS
¥72,700
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥18,300
出荷可能日2025年4月08日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
bacterial (Clostridium perfringens)
品質水準
タイプ
Type I
フォーム
lyophilized powder
比活性
10-50 units/mg protein
組成
protein, 20-40%
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Clostridium perfringens str. 13 ... plc(988262)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
私たちは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品をバイオディーゼル研究に使用したとき、エネルギー効率および廃棄物削減効果が強化されました。詳細な情報につきましてはメルクのニュースレターBiofilesの記事をご覧ください。
アプリケーション
ホスホリパーゼ C(PLC)はアドレナリン受容体の媒介する膜透過シグナリングの研究に用いられています。また、イノシトール含有リン脂質の分解に用いられます。さらに、9E3 遺伝子活性化[1]の研究に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
PLC はホスファチジルコリンおよび他のグリセロリン脂質のリン酸結合を加水分解しジアシルグリセロールを生成します。本酵素はまたスフィンゴミエリン、カルジオリピン、コリンプラズマローゲンおよびセラミドリン脂質のリン酸結合を加水分解します。ホスホリパーゼ C はトロンビンおよび血小板活性化因子により誘導され、1,2-ジアシルグリセロールおよびリン酸を生成します。
ジアシルグリセロ-ルを形成するホスファチジルコリンおよび他のグリセロリン脂質上のリン酸結合を加水分解します。また、スフィンゴミエリン、カルジオリピン、コリンプラスマロゲン、セラミドリン脂質も加水分解します。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.3、37°C、1分間に、1.0 μmolの水溶性有機リンを卵黄由来L-α-ホスファチジルコリンから遊離させる量です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7633-25UN-PW:
P7633-25UN:
P7633-2.5KU:
P7633-BULK:
P7633-125UN:
P7633-500UN-PW:
P7633-500UN:
P7633-VAR:
P7633-5KU:
P7633-1.25KU:
P7633-125UN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Spangler et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 86(18), 7017-7021 (1989-09-01)
Induction of the transformation-related gene 9E3 by the v-src and v-fps gene products (v-Src and v-Fps) is blocked in chicken embryo fibroblasts depleted of protein kinase C (PKC). PKC agonists induce 9E3 gene expression. Protein kinase inhibitors block v-Src- and
Mojtaba Alimolaei et al.
Probiotics and antimicrobial proteins, 10(2), 251-257 (2017-04-13)
The alpha-toxin is one of the virulence factors of Clostridium perfringens for gas gangrene in humans and animals or necrotic enteritis in poultry. The C-terminal domain of this toxin ( cpa 247-370 ) was synthesized and cloned into pT1NX vector
Jennifer A Woyach et al.
Blood, 123(12), 1810-1817 (2014-01-15)
The Bruton's tyrosine kinase (BTK) inhibitor ibrutinib has outstanding activity in patients with chronic lymphocytic leukemia. Most patients experience lymphocytosis, representing lymphocyte egress from nodal compartments. This resolves within 8 months in the majority of patients, but a subgroup has
C Little et al.
Biochimica et biophysica acta, 391(2), 326-333 (1975-06-24)
1. The zinc content and metal ion dependence of phospholipase C(phosphatidylcholine cholinephosphohydrolase, EC 3.1.4.3) from Bacillus cereus have been examined. 2. The native enzyme contained about 2 atoms of tightly bound zinc/molecule. 3. Incubation of the enzyme with EDTA or
Sam Behjati et al.
Nature genetics, 46(4), 376-379 (2014-03-19)
Angiosarcoma is an aggressive malignancy that arises spontaneously or secondarily to ionizing radiation or chronic lymphoedema. Previous work has identified aberrant angiogenesis, including occasional somatic mutations in angiogenesis signaling genes, as a key driver of angiosarcoma. Here we employed whole-genome
質問
1–5/5 質問  
  1. what is the meaning of 10-50 units/mg protein.
    1 回答
    1. The protein content and enzymatic activity of this product vary from lot to lot. The protein content will range from 20% - 40%, and the activity will range from 10 units - 50 units per milligram of protein. As an example, a batch that reports a protein content of 20% and an activity of 10 units per milligram of protein will have a vial content of 12.5 mg for the 25 unit package size. The protein content and activity are reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p7633#product-documentation
      役に立ちましたか?
  2. P7633とP4039の精製方法の概要(方法名のみで差し支えございません)を開示して頂くことは可能でしょうか?
    1 回答
    1. Unfortunately, the purification method for these products are considered proprietary. However, the following reference may be of interest:
      Purification of Clostridium perfringens phospholipase C (alpha-toxin) by affinity chromatography on agarose-linked egg-yolk lipoprotein. T Takahashi et al. Biochimica et biophysica acta, 351(1), 155-171 (1974-05-10)
      役に立ちましたか?
  3. What are the differences in the purification methods between Products P7633 and P4039 Phospholipase C from Clostridium perfringens (C. welchii)?
    1 回答
    1. The extraction and purification methods for our Phospholipase C products are proprietary, however higher unit per milligram values indicate a more purified product. Product P7633 contains a specific activity of 10-50 units/mg protein and the protein content is between 20.0 - 40.0 %. Product P4039 will contain a specific activity of ≥150 units/mg protein. The protein content for this product is between 5.0 - 30.0 %. The impact of the methods on the isoform profile of these products is not evaluated. The specific activity of each lot activity will be reported in the Certificate of Analysis. Please view the sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/P7633-500UN0000218762.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/P4039-125UN0000185061.pdf
      役に立ちましたか?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  5. Are Products P7633 and P4039, Phospholipase C from Clostridium perfringens (C. welchii), prepared from the same strain?
    1 回答
    1. Products P7633 and P4039, Phospholipase C, from Clostridium perfringens (C. welchii) are prepared from the same strain.