Merck
P4039
Sigma-Aldrich
Phospholipase C Peptide
greener alternative
lyophilized powder, Type XIV, ≥150 units/mg protein
別名:
PC-PLC, ホスファチジルコリンコリンホスホヒドロラーゼ, リポホスホジエステラーゼI, レシチナーゼC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.32
product name
ホスホリパーゼC Clostridium perfringens(ウェルシュ菌)由来, Type XIV, lyophilized powder, ≥150 units/mg protein
由来生物
bacterial (Clostridium perfringens)
品質水準
タイプ
Type XIV
形状
lyophilized powder
比活性
≥150 units/mg protein
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Clostridium perfringens str. 13 ... plc(988262)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、バイオディーゼル研究に使用したとき、エネルギー効率および廃棄物削減効果が強化されるように改善されています。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル(Bio Files)の記事をご覧ください。
アプリケーション
Clostridium perfringens(ウェルシュ菌)由来のホスホリパーゼCは、サンドイッチ酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)およびELISAにおけるポジティブコントロールとして使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
ジアシルグリセロ-ルを形成するホスファチジルコリンおよび他のグリセロリン脂質上のリン酸結合を加水分解します。また、スフィンゴミエリン、カルジオリピン、コリンプラスマロゲン、セラミドリン脂質も加水分解します。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.3、37°Cで、1分間に1.0 μmolの水溶性有機リンを卵黄由来L-α-ホスファチジルコリンから遊離させる酵素量です。
物理的形状
バッファ-塩の凍結乾燥粉末です。
調製ノート
クロマトグラフィ-精製
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4039PROC:
P4039-125UN-PW:
P4039-125UN:
P4039-500UN:
P4039-25UN:
P4039-PH:
P4039-VAR:
P4039-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Angela Buys et al.
Acta veterinaria Scandinavica, 62(1), 57-57 (2020-10-09)
An overall increase in poaching of white rhinoceros results in captive breeding becoming a significant component of white rhinoceros conservation. However, this type of conservation comes with its own difficulties. When wildlife is captured, transported and/or confined to a boma
In vitro inhibitory effect of hen egg white lysozyme on Clostridium perfringens type A associated with broiler necrotic enteritis and its alpha-toxin production
Zhang G, et al.
Letters in Applied Microbiology, 42(2), 138-143 (2006)
Sandwich ELISA detection of Clostridium perfringens cells and alpha-toxin from field cases of necrotic enteritis of poultry
McCourt MT, et al.
Veterinary Microbiology, 106(3-4), 259-264 (2005)
G Zhang et al.
Letters in applied microbiology, 42(2), 138-143 (2006-01-31)
Clostridium perfringens type A causes both clinical and subclinical forms of necrotic enteritis in domestic avian species. In this study the inhibitory effect of hen egg white lysozyme on the vegetative form of Cl. perfringens type A and the production
A measured approach: determining the PLCγ1 docking site on Itk using a biochemical ruler.
Ranajeet Ghose
Journal of molecular biology, 425(4), 679-682 (2012-12-26)