Merck
X114
Sigma-Aldrich
Triton X-114
laboratory grade
別名:
(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェニル-ポリエチレングリコール, ポリエチレングリコール tert-オクチルフェニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H4O)n C14H22O, n = 7 or 8
CAS番号:
Beilstein:
2315025
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
laboratory grade
品質水準
詳細
non-ionic
分子量
average mol wt 537
組成
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x = 7-8
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
CMC
0.2 mM (20-25°C)
転移温度
pour point ~−9 °C
cloud point 23 °C
密度
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12.4
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI Key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリトンX-114は、非イオン性界面活性剤です。これは、内在性膜タンパク質の分離に有用な可逆的相分離特性を有する膜を可溶化するための優れた界面活性剤です。Triton X-114の溶液は0℃では均一ですが、水相と界面活性剤相への相分離は20℃以上で起こります。Triton X-114溶液中のタンパク質の相分離が研究されています。このオクチルフェノールエトキシレートは、アニオン性、カチオン性、および他の非イオン性界面活性剤に対応しており、ほとんどの酸性およびアルカリ性溶液中で化学的に安定です。
アプリケーション
トリトンX-114は、以下の用途に使用されています:
  • 相分離法を用いた、タンパク質溶液からのエンドトキシン除去
  • エンドトキシンからのDNA抽出および精製
  • 細菌細胞壁由来リポタンパク質の二相抽出
  • 両親媒性タンパク質からの親水性タンパク質の相分配によりタンパク質可溶化を可能にする、曇点が低い(23℃)非イオン性界面活性剤
法的情報
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
483.8 °F - closed cup
引火点(℃)
251 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
X114-1L-C:
X114-500ML:
X114-1L:
X114-VAR:
X114-5GA:
X114-500ML-C:
X114-BULK:
X114-100ML:
X114-1GA:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Huanhuan Li et al.
Life sciences, 231, 116548-116548 (2019-06-11)
Multidrug resistance is a major obstacle in chemotherapy, which is mainly caused by the overexpression of ATP-binding cassette (ABC) transporters. Breast cancer resistance protein (BCRP) is one of the ABC transporters and is strongly associated with multidrug resistance. Results of
Mechanism and function of a newly identified CpG DNA motif in human primary B cells.
Hartmann G and Krieg A M
Journal of Immunology, 164(2), 944-953 (2000)
Nozomu Takahashi et al.
FEBS open bio, 7(9), 1338-1349 (2017-09-15)
Neuroglobin (Ngb) is a heme protein expressed in the vertebrate brain. We previously engineered a chimeric Ngb protein, in which module M1 of human Ngb is replaced by that of zebrafish Ngb, and showed that the chimeric ZHHH Ngb has
TLR2 and its co-receptors determine responses of macrophages and dendritic cells to lipoproteins of Mycobacterium tuberculosis.
Golenbock D T, et al.
Cellular Immunology, 258(1), 29-37 (2009)
G Gabarrini et al.
Journal of dental research, 97(5), 556-562 (2018-01-05)
Porphyromonas gingivalis is one of the major oral pathogens implicated in the widespread inflammatory disorder periodontitis. Moreover, in recent years, P. gingivalis has been associated with the autoimmune disease rheumatoid arthritis. The peptidylarginine deiminase enzyme of P. gingivalis (PPAD) is