Merck
525186
Sigma-Aldrich
Phospholipase C, Bacillus cereus
別名:
Phospholipase C, Bacillus cereus, PLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.54
形状
solid
品質水準
比活性
≥50 units/mg dry wt.
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
white to brownish
溶解性
aqueous buffer: soluble
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
詳細
Native phospholipase C from Bacillus cereus. Catalyzes the hydrolysis of lecithins to 1,2-diglycerides and choline phosphate.
警告
Toxicity: Harmful (C)
単位の定義
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of lecithin per min at 37°C, pH 8.0.
その他情報
Rahman, S.M., et al. 1995. Infect. Immun. 63, 259.
Bhamidipati, S.P., and Hamilton, J.A. 1993. J. Biol. Chem. 268, 2431.
Nieva, J.L., et al. 1993. Biochemistry 32, 1054.
Hendrickson, H.S., et al. 1992. Biochemistry 31, 12169.
Slack, B.E., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 24503.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
525186-250U:
525186-U:
試験成績書(COA)